Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 773,00 zł | |
| 200 μg | Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HE12, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCNE1(898)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone HE12, monoclonal | clone polyclonal | clone SP146, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity rat, mouse | species reactivity human (tested) | species reactivity rat, sheep, human, mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-363-25UG | 04054839350184 |