Przejdź do
07-687
Przeciwciało przeciwko cyklinie E
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-CCNE, Anty-pCCNE1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
34
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCNE1(898)
General description
Cyklina E jest podjednostką regulatorową Cdk2 i kontroluje przejście G1/S podczas cyklu komórkowego ssaków. Wiele izoform cykliny E ulega ekspresji tylko w nowotworach, ale nie w normalnej tkance, co sugeruje posttranskrypcyjną regulację cykliny E. Analizy in vitro wykazały, że te skrócone warianty izoform cykliny E są zdolne do fosforylacji histonu H1. Zmiany w białku cykliny E zostały uznane za wskaźniki gorszego rokowania w różnych nowotworach.
Pan 52kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 378-396 (GVLTPPHSSKKQSSEQETE) szczurzej cykliny E
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykryj cyklinę E za pomocą przeciwciała anty-Cyclin E (królicze przeciwciało poliklonalne), które działa w IP, WB i IHC.
Biochem/physiol Actions
Cyklina E
Physical form
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
PBS zawierający 0,1% azydku sodu i 0,2% żelatyny.
Preparation Note
stabilny przez 1 rok w temperaturze 4°C od daty wysyłki
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from 3T3/A31 cells
Other Notes
Zastępuje: 04-223
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-36306-138SAB5500092
description
Upstate®, from rabbit
description
clone HE12, Upstate®, from mouse
description
Upstate®, from rabbit
description
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP146, affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat, sheep, human, mouse
species reactivity
human (tested)
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
HE12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
SP146, monoclonal
Gene Information
human ... CCNE1(898)
Gene Information
human ... CCNE1(898)
Gene Information
human ... CCNA2(890)
Gene Information
human ... CCNE1(898)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)