Przejdź do
06-138
Przeciwciało przeciw cyklinie A
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-CCN1, Anty-CNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
44
1760,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1590
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, sheep, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCNA2(890)
General description
58kDa
Cykl komórkowy jest regulowany przez wzajemne oddziaływanie wielu cząsteczek. Kluczowe wśród nich są cykliny, które ulegają ekspresji, a następnie degradacji w skoordynowany sposób, aby napędzać etapy cyklu komórkowego. Cykliny łączą się z kinazami zależnymi od cyklin (cdks), tworząc aktywowane kinazy, które fosforylują cele prowadzące do regulacji cyklu komórkowego. Zakłócenie regulacji tego cyklu może prowadzić do niekontrolowanego wzrostu i przyczyniać się do powstawania nowotworów. Defekty w wielu cząsteczkach regulujących cykl komórkowy są związane z nowotworami. Cyklina A jest członkiem rodziny cyklin A, która może wiązać i aktywować Cdc2 i Cdk2 i jest zaangażowana w kontrolę mitozy i fazy S. Podczas fazy S cyklina A tworzy kompleks z Cdk2, białkiem związanym z pRB p107 i E2F.
Immunogen
peptyd odpowiadający resztom aminokwasowym 417-432 (C-KHGVSLLNPPETL-N-L)
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykryj cyklinę A za pomocą przeciwciała anty-Cyclin A (królicze przeciwciało poliklonalne), które działa w IP, WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
p58cyklina A; nie reaguje krzyżowo z cykliną B lub cykliną D2, lub 3
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Liofilizowany
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on HeLa nuclear extract
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-68705-36205-363
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, sheep, human, mouse
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
rat, mouse, human, hamster
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
5D4, monoclonal
clone
HE12, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1