Przejdź do
05-321MG
Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, klon ®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Klon 4G10 anty-fosfotyrozyna, Przeciwciało wykrywające fosfotyrozynę
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
21 170,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G10®, monoclonal
Technique(s):
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
IP, WB
Citations:
6
21 170,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS16282
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
General description
Zależy od masy cząsteczkowej wykrywanego białka fosforylowanego tyrozyną.
Application
Przeciwciało antyfosfotyrozynowe, klon 4G10 wykrywa poziom fosfotyrozyny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym PBS, pH 7,4. Płyn w temperaturze 2-8ºC.
Mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ wytwarzane in vitro przez mysią hybrydomę 4G10 (FOX-NY [pochodna NS-1] szpiczak x komórki śledziony).
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated on EGF-treated human A431 carcinoma cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected tyrosine-phosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from EGF-treated human A431 carcinoma cells (Cohen, B., 1990; Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16-10316-20416-104
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin A Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 278(29), 27319-27328 (2003-05-10)
KAI1/CD82 protein is a member of the tetraspanin superfamily and has been rediscovered as a cancer metastasis suppressor. The mechanism of KAI1/CD82-mediated suppression of cancer metastasis remains to be established. In this study, we found that migration of the metastatic
Hoang Thanh Chi et al.
Biomedical reports, 19(1), 47-47 (2023-06-29)
ETS variant transcription factor 6 (ETV6)-neurotrophic receptor tyrosine kinase 3 (NTRK3) (EN) fusions are typically found in rare diseases, such as primary renal fibrosarcoma (only six cases have been reported), secretory carcinoma of the breast and salivary gland (1 case)
Zhi Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 290(12), 7535-7562 (2015-01-15)
Producing pure and well behaved bispecific antibodies (bsAbs) on a large scale for preclinical and clinical testing is a challenging task. Here, we describe a new strategy for making monovalent bispecific heterodimeric IgG antibodies in mammalian cells. We applied an