Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2620,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RW128, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EP300(2033)
General description
p300 i CBP mają podobną strukturę. Oba zawierają pięć domen interakcji białek, domenę interakcji receptora jądrowego (RID), domenę interakcji CREB i MYB (KIX), regiony cysteiny/histydyny (CH1 i CH3) oraz domenę wiążącą odpowiedź interferonową (IBiD). Ponadto p300 i CBP zawierają domenę białka lub acetylotransferazy histonów (PAT/HAT) oraz bromodomenę, która wiąże acetylowane lizyny i motyw palca PHD o nieznanej funkcji.
Uważa się, że p300 i CBP zwiększają ekspresję genów na trzy sposoby:
(1) poprzez rozluźnienie struktury chromatyny w promotorze genu poprzez ich wewnętrzną aktywność acetylotransferazy histonowej (HAT)
(2) poprzez rekrutację podstawowej maszynerii transkrypcyjnej, w tym polimerazy RNA II, do promotora
(3) działając jako cząsteczki adaptorowe.
Immunogen
Application
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biologia chromatyny
Białko wiążące RNA (RBP)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone RW128, monoclonal | clone CTD4H8, monoclonal | clone CTD4H8, monoclonal | clone 3D12, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rat |
| species reactivity mouse, rat, human | species reactivity Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, rat | species reactivity mouse, yeast, rat, human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).