Przejdź do
05-623-Z
Przeciwciało przeciw polimerazie RNA II, klon CTD4H8, wolne od wodobrzusza
clone CTD4H8, from mouse
Synonim(y):
Ukierunkowana przez DNA podjednostka RPB1 polimerazy RNA II, podjednostka B1 polimerazy RNA II, podjednostka A polimerazy RNA II ukierunkowana przez DNA, największa podjednostka polimerazy RNA III, podjednostka RPB1 polimerazy RNA II ukierunkowana przez RNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CTD4H8, monoclonal
Application:
ChIP, ICC, WB
Citations:
6
2240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1031
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CTD4H8, monoclonal
species reactivity
mouse, yeast, rat, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
General description
Polimeraza RNA II (Pol II) jest wielopodjednostkowym enzymem odpowiedzialnym za transkrypcję genów kodujących białka. Inicjacja transkrypcji wymaga rekrutacji całej maszynerii transkrypcyjnej do promotora poprzez pobudzenie przez aktywatory i czynniki remodelujące chromatynę. Pol II może koordynować od 10 do 14 podjednostek. Kompleks ten oddziałuje z regionami promotorowymi genów oraz różnymi elementami i czynnikami transkrypcyjnymi. Domena wiążąca DNA polimerazy jest rowkiem, w którym TFIIB ukierunkowuje DNA do rozwijania i transkrypcji.
~220 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiej polimerazie RNA II.
Application
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył polimerazę RNA II w 10 µg lizatu komórek HeLa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 i 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło polimerazę RNA II odpowiednio w komórkach HeLa i A431.
Anti-RNA polymerase II Antibody, clone CTD4H8, Ascites Free to wysoce specyficzne mysie przeciwciało monoklonalne, które jest skierowane przeciwko polimerazie RNA i zostało przetestowane w Western blotting, ICC i ChIP-seq.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu. (Ten produkt nie zawiera wodobrzusza).
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNA polymerase II in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-623-AF64705-623-AF48805-952-I
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
8WG16, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 647
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, yeast, rat, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
yeast, human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c