Przejdź do
05-23-2301
Gastryna I, ludzka
Synthetic, human gastrin I. Peptide hormone produced in the stomach. Responsible for stimulation of gastric acid secretion. Delays gastric emptying and increases blood flow in the gastric mucosa.
Synonim(y):
Gastrin I, Human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki01 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C97H124N20O31S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2098.20
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
0.1% NH4OH, pH 8.0: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C97H124N20O31S/c1-49(2)39-68(114-95(146)71(43-54-46-100-59-18-11-9-16-57(54)59)116-97(148)73-19-12-37-117(73)76(121)48-102-85(136)60-24-30-74(119)104-60)93(144)110-65(29-35-81(130)131)91(142)109-64(28-34-80(128)129)90(141)108-63(27-33-79(126)127)89(140)107-62(26-32-78(124)125)88(139)106-61(25-31-77(122)123)87(138)103-50(3)84(135)113-69(41-52-20-22-55(118)23-21-52)86(137)101-47-75(120)105-70(42-53-45-99-58-17-10-8-15-56(53)58)94(145)111-66(36-38-149-4)92(143)115-72(44-82(132)133)96(147)112-67(83(98)134)40-51-13-6-5-7-14-51/h5-11,13-18,20-23,45-46,49-50,60-73,99-100,118H,12,19,24-44,47-48H2,1-4H3,(H2,98,134)(H,101,137)(H,102,136)(H,103,138)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,139)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,144)(H,111,145)(H,112,147)(H,113,135)(H,114,146)(H,115,143)(H,116,148)(H,122,123)(H,124,125)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H,132,133)
InChI key
GKDWRERMBNGKCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Syntetyczna, ludzka gastryna I. Hormon peptydowy wytwarzany w żołądku. Odpowiada za stymulację wydzielania kwasu żołądkowego. Opóźnia opróżnianie żołądka i zwiększa przepływ krwi w błonie śluzowej żołądka.
Packaging
Tak
Physical form
Sprzedawane na podstawie zawartości peptydów.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 2 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Pyr-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH₂ (Pyr = L-piroglutamyl)
Walsh, J.H. 1977. Fed. Proc.36, 1948.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0152G9020G1276
color
white
color
-
color
-
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.1% NH4OH, pH 8.0: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
-
form
solid
form
lyophilized
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gastryna I, ludzka
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c