Przejdź do
SCP0152
Gastrin I (1-14)
≥92% (HPLC)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C79H100N16O27
Masa cząsteczkowa:
1705.73
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥92% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Gastrin, a classic digestive hormone,[1] is found in three major forms: gastrin-34 (big gastrin), gastrin-17 (little gastrin), and gastrin-13 (minigastrin). Mammalian gastrin consists of a C-terminal four amino-acid sequence and a sulfated tyrosine 7 residue from the C-terminus. Gastrin is mostly found in the G cells of the stomach mucosa. Nutrients and gastrin-releasing peptides stimulate the release of gastrin.[1]
Application
Gastrin I (1-14) has been used:
  • as a component of gastric cancer stem/progenitor cell (GCSPC) medium for tumorsphere culture[1]
  • as a supplement in organoid growth medium (OGM) for patient-derived organoid (PDO)[2]
  • in viable lymphocytes culture for re-stimulation assay[3]
Biochem/physiol Actions
The peptide gastrin I (1-14), which lacks a basic site, forms positive ions.[4] Gastrin promotes the production and liberation of histamine in enterochromaffin-like cells through cholecystokinin 2 receptor (CCK2R). It also stimulates the release of gastric acid in parietal cells via the CCK2R receptor. Gastrin plays a key role in Zollinger-Ellison syndrome. It may play a role in the development of colorectal carcinoma.[5]
Gastrin is a linear polypeptide that induces the secretion of gastric acid (HCl) by parietal cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1276G9020SCP0187
assay
≥92% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
-
form
powder
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
-
composition
-
composition
Peptide Content, ≥75%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)