Przejdź do
G9020
Gastrin I human
≥95% (HPLC), powder
Synonim(y):
Gastrin I, heptadecapeptide, HG-17, Little gastrin I, human, [18-Pyroglutamic acid]big gastrin I-(18-34)-peptide amide, human, [pGlu18]-Big gastrin I fragment 18-34 amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C97H124N20O31S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2098.20
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
233-157-0
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
2098.20
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
concentration
≤100%
technique(s)
protein expression: suitable
solubility
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)CNC(=O)[C@@H]7CCC(=O)N7)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc8ccccc8)C(N)=O
InChI
1S/C97H124N20O31S/c1-49(2)39-68(114-95(146)71(43-54-46-100-59-18-11-9-16-57(54)59)116-97(148)73-19-12-37-117(73)76(121)48-102-85(136)60-24-30-74(119)104-60)93(144)110-65(29-35-81(130)131)91(142)109-64(28-34-80(128)129)90(141)108-63(27-33-79(126)127)89(140)107-62(26-32-78(124)125)88(139)106-61(25-31-77(122)123)87(138)103-50(3)84(135)113-69(41-52-20-22-55(118)23-21-52)86(137)101-47-75(120)105-70(42-53-45-99-58-17-10-8-15-56(53)58)94(145)111-66(36-38-149-4)92(143)115-72(44-82(132)133)96(147)112-67(83(98)134)40-51-13-6-5-7-14-51/h5-11,13-18,20-23,45-46,49-50,60-73,99-100,118H,12,19,24-44,47-48H2,1-4H3,(H2,98,134)(H,101,137)(H,102,136)(H,103,138)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,139)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,144)(H,111,145)(H,112,147)(H,113,135)(H,114,146)(H,115,143)(H,116,148)(H,122,123)(H,124,125)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H,132,133)/t50-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-/m0/s1
InChI key
GKDWRERMBNGKCZ-RNXBIMIWSA-N
Gene Information
human ... GAST(2520)
General description
Research area: Cell Signaling
The GAST gene is mapped to human chromosome 17q21.[1] Gastrin is a linear peptide. It is a gastrointestinal hormone, produced by G cells in the stomach.
Application
Gastrin I human has been used:
  • to treat AGS stably transfected with gastrin receptor/cholecystokinin receptor 2 (CCK2R) (AGS-GR) cells to study the expression and secretion of clusterin (CLU) in human gastric cancer cells[2]
  • as a component of growth medium for culturing mouse normal esophageal epithelial organoid (mNEEO)[3]
  • as a supplement in basal culture media to use for organoid-like cultures[4]
  • as a molecular weight marker to calibrate superdex® 30 columns.
Biochem/physiol Actions
Gastrin plays a major role in parietal cell function, gastric epithelial cell multiplication, and differentiation. It acts as a modulator in maintaining and organizing gastric mucosa. It is produced in the stomach and stimulates gastric acid secretion. Gastrin is an important growth factor for the gastrointestinal tract. Gastrin binds with high affinity to the cholecystokinin B receptor (CCKBR) that belongs to the family of G-protein coupled receptors. It induces islet differentiation in the pancreas.[1]
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Legal Information
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1276F7301616374
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
rat
biological source
human
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
form
liquid
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
-
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gastrin I human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)