Przejdź do
05-201
Anti-Fas Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, CH11
Synonim(y):
Antygen powierzchniowy komórki APO-1, antygen CD95, Fas (nadrodzina receptorów TNF, członek 6), Fas AMA, antygen Fas, antygen apoptozy 1, nadrodzina receptorów czynnika martwicy nowotworów, członek 6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
CH11, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
368
2660,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2342
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Fas (ludzkie, aktywujące), klon CH11, clone CH11, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CH11, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAS(355)
General description
43 kDa
Fas/APO-1/CD95 (36 kDa) jest członkiem nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów (TNF), rodziny receptorów transmembranowych. Wykazano, że Fas jest ważnym mediatorem apoptotycznej śmierci komórek, a także bierze udział w stanach zapalnych. Wiązanie ligandu Fas (Fas-L) indukuje trimeryzację Fas w błonie komórki docelowej. Aktywacja Fas powoduje rekrutację białka związanego z Fas z domeną śmierci (FADD) poprzez interakcje między domenami śmierci Fas i FADD. Prokaspaza 8 wiąże się z FADD związanym z Fas poprzez interakcje między domenami efektora śmierci (DED) FADD i prokaspazą 8, co prowadzi do aktywacji kaspazy 8. Aktywowana kaspaza 8 rozszczepia (aktywuje) inne prokaspazy, w efekcie rozpoczynając kaskadę kaspaz, która ostatecznie prowadzi do apoptozy. Kaspazy rozszczepiają laminy jądrowe, powodując rozpad jądra i utratę jego normalnej struktury. Apoptoza indukowana przez Fas może być skutecznie blokowana na kilku etapach przez białko hamujące FLICE (FLIP), Bcl-2 lub modyfikator odpowiedzi na cytokiny A (CrmA).
Aktywność biologiczna
Przeciwciało wykazuje aktywność cytolityczną na ludzkich komórkach wykazujących ekspresję Fas. Komórki mysie WR19L i komórki L929 transfekowane cDNA kodującym ludzki Fas ulegają apoptozie w odpowiedzi na to przeciwciało.
Immunogen
FS-7 (ludzka diploidalna linia komórkowa fibroblastów). Klon CH-11.
Application
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Apoptoza - Dodatkowe
Western Blot:
0,5-2 μg/ml poprzedniej partii wykryło Fas w lizacie komórek Raji.
Immunocytochemia:
5-10 μg/mL poprzedniej partii wykryło Fas na komórkach HeLa utrwalonych 4% formaliną/2% kwasem octowym.
Cytometria przepływowa:
Poprzednia partia została przetestowana przez niezależne laboratorium przy użyciu 20 μg/ml anty-Fas, klon CH11 (Yonehara, S., 1989; Kobayashi, N., 1990).
Wykrywaj Fas za pomocą tego przeciwciała anty-Fas (ludzkiego, aktywującego), klon CH11 został opublikowany i zatwierdzony do stosowania w cytometrii przepływowej (FC), immunocytochemii (IC) i Western Blot (WB).
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to rozpoznaje ludzki antygen powierzchniowy Fas o masie 43 kDa, wyrażany w różnych komórkach ludzkich, w tym w komórkach mieloidalnych, limfo-blastoidalnych komórkach T i diploidalnych fibroblastach.
To przeciwciało nie rozpoznaje TNF i nie reaguje krzyżowo z mysim Fas. Ligand Fas indukuje apoptozę w systemach ludzkich, mysich i szczurzych.
Physical form
Chromatografia immunopowinowactwa
Oczyszczona mysia monoklonalna IgM w buforze zawierającym PBS, pH 7,2, z 50% glicerolem. Ciecz w temperaturze -20ºC.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Ludzki guz wątroby, ludzki guz piersi lub lizat całych komórek Jurkat, lizat komórek Raji.
Routinely evaluated by demonstrating cytolytic activity on human cells that express Fas. Murine WR19L cells and L929 cells transfected with cDNA encoding human Fas undergo apoptosis in response to this antibody.
Apoptosis Assay Analysis:
15-20 µg/mL of this lot maximally induced apoptosis of human Jurkat cells with 83% mortality after 24 hours of treatment.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-338F4424WH0000355M5
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
CH11, monoclonal
clone
ZB4, monoclonal
clone
DX2, monoclonal
clone
2G3, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... FAS(355)
Gene Information
human ... FAS(355)
Gene Information
human ... FAS(355)
Gene Information
human ... FAS(355)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po cytometrii przepływowej, aby odkryć podstawy cytometrii przepływowej, tradycyjne komponenty cytometru przepływowego, kluczowe etapy protokołu cytometrii przepływowej i odpowiednie kontrole.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Produkty
Końcówki do wyboru barwników do cytometrii przepływowej dopasowują fluorofory do konfiguracji cytometru przepływowego, zwiększając wydajność panelu.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Zobacz wszystkie artykuły
Considering Fas ligand as a target for therapy.
Linkermann, Andreas, et al.
Expert Opinion on Therapeutic Targets, 9, 119-134 (2005)
K Wright et al.
The Journal of biological chemistry, 274(24), 17193-17201 (1999-06-08)
A combination of the pro-inflammatory cytokines interleukin (IL)-1alpha, interferon (IFN)-gamma, and tumor necrosis factor (TNF)-alpha induces nitric oxide synthase mRNA expression and nitric oxide (NO) generation in the human colon carcinoma cell line HT-29. This can be inhibited by pretreatment
A L Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 274(49), 34924-34931 (1999-11-27)
A p53-derived C-terminal peptide induced rapid apoptosis in breast cancer cell lines carrying endogenous p53 mutations or overexpressed wild-type (wt) p53 but was not toxic to nonmalignant human cell lines containing wt p53. Apoptosis occurred through a Fas/APO-1 signaling pathway