Kluczowe dokumenty
F4424
Anti-Fas Antibody
mouse monoclonal, DX2
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Fas (CD95/Apo-1) antibody produced in mouse, Anti-Apo-1, Anti-CD95
Wybierz wielkość
1596,00 zł
Cena katalogowa2280,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
1596,00 zł
Cena katalogowa2280,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-Fas, clone DX2, purified from hybridoma cell culture
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DX2, monoclonal
opis
fluorescence intensity and maximum percentage positive similar to that obtained with saturating antibody levels
Formularz
buffered aqueous solution
zastosowanie
10 μL sufficient for 1 × 106 cells
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 4-20 μg/mL using cultured human Burkitt’s lymphoma Raji cells
microarray: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAS(355)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblottingu
- cytometrii przepływowej
- indukcji apoptozy
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.