Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0000355M5
Sigma-Aldrich
Anti-Fas Antibody
mouse monoclonal, 2G3
Synonim(y):
Anti-ALPS1A, Anti-APO1, Anti-APT1, Anti-Apo1 Fas, Anti-CD95, Anti-FAS1, Anti-FASTM, Anti-Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Anti-TNFRSF6
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-FAS antibody produced in mouse, clone 2G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAS(355)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny receptorów TNF. Receptor ten zawiera domenę śmierci. Wykazano, że odgrywa on centralną rolę w fizjologicznej regulacji zaprogramowanej śmierci komórki i jest zaangażowany w patogenezę różnych nowotworów złośliwych i chorób układu odpornościowego. Interakcja tego receptora z jego ligandem pozwala na utworzenie kompleksu sygnalizacyjnego indukującego śmierć, który obejmuje białko domeny śmierci związanej z Fas (FADD), kaspazę 8 i kaspazę 10. Autoproteolityczne przetwarzanie kaspaz w kompleksie wyzwala kaskadę kaspaz i prowadzi do apoptozy. Wykazano również, że receptor ten aktywuje NF-kappaB, MAPK3/ERK1 i MAPK8/JNK i jest zaangażowany w przekazywanie sygnałów proliferacyjnych w normalnych diploidalnych fibroblastach i komórkach T. Opisano co najmniej osiem alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, z których niektóre są kandydatami do rozpadu za pośrednictwem nonsensu (NMD). Izoformy pozbawione domeny transmembranowej mogą negatywnie regulować apoptozę, w której pośredniczy izoforma pełnej długości. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FAS (NP_000034, 20 a.a. ~ 119 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SKSVNAQVTDINSKGLELRKTVTTVETQNLEGLHHDGQFCHKPCPPGERKARDCTVNGDEPDCVPCQEGKEYTDKAHFSSKCRRCRLCDEGHGLEVEINC
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)