Przejdź do
05-1517
Przeciwciało anty-hnRNP Q, klon 18E4
clone 18E4, from mouse
Synonim(y):
heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa Q-podobna, białko wiążące synaptotagminę, białko oddziałujące z cytoplazmatycznym RNA, białko wiążące RNA bogate w glicynę i tyrozynę, GRY-RBP, białko związane z NS1 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
18E4, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
6
1570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
18E4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SYNCRIP(10492)
General description
Heterogenna rybonukleoproteina jądrowa Q, powszechnie określana jako hnRNP Q, może występować jako trzy różne izoformy pochodzące z alternatywnego splicingu pojedynczego genu. To białko wiążące RNA jest zaangażowane w kontrolę splicingu prekursorów mRNA dla przetrwania białka neuronów ruchowych (SMN), genu. Mutacje utraty funkcji SMN są powiązane z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), powszechną chorobą neurodegeneracyjną. Wykazano, że białka hnRNP Q oddziałują z SMN, a interakcja ta jest wymagana do wydajnego splicingu pre-mRNA in vitro. Obecne dane sugerują, że hnRNP Q jest modulatorem splicingu SMN.
Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 70 kDa Klon 18E4 rozpoznaje cztery pasma na Western Blot całkowitego lizatu komórek HeLa odpowiadające masom cząsteczkowym ~80, ~70, ~60 i ~55 kDa hnRNP Q ma trzy izoformy ~70-55 kDa Pasmo reaktywne ~80 kDa zidentyfikowano jako hnRNP R, które migruje przy ~80 kDa na SDS-PAGE. (Mourelatos., Z., et al., EMBO J., 20, 5443-5452 (2001).)
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu hnRNP Q.
Application
Immunocytochemia
Cytowany przez niezależnego badacza przy użyciu reprezentatywnej partii.
Immunoprecypitacja
Cytowana przez niezależnego badacza przy użyciu reprezentatywnej partii.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Użyj przeciwciała anty-hnRNP Q, klon 18E4 (mysie przeciwciało monoklonalne) zatwierdzonego w WB, ICC, IP do wykrywania hnRNP Q znanego również jako heterogeniczna jądrowa rybonukleoproteina Q-podobna.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje hnRNP Q.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie monoklonalne IgGκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected hnRNP Q on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-152104-1462MAB11004
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
18E4, monoclonal
clone
4B10, monoclonal
clone
3H4, monoclonal
clone
7A11.2, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c