Kluczowe dokumenty
05-1521
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-hnRNP A1, klon 4B10
clone 4B10, from mouse
Synonim(y):
Białko stabilizujące helisę, białko wiążące jednoniciowy RNA, heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa A1, heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa A1B, heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa B2, heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa c
Wybierz wielkość
100 μG
1550,00 zł
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPA1(3178)
Opis ogólny
HnRNP to białka wiążące RNA, które łączą się z heterogenicznym jądrowym RNA (hnRNA) i wiążą się z pre-mRNA w jądrze. Kompleksy te są związane z przetwarzaniem pre-mRNA i innymi aspektami metabolizmu i transportu mRNA. Chociaż wszystkie hnRNP są obecne w jądrze, dane sugerują, że przemieszczają się między jądrem a cytoplazmą. Białka hnRNP mają różne właściwości wiązania kwasów nukleinowych. Białko kodowane przez hnRNP A1 ma dwa powtórzenia domen quasi-RRM, które wiążą się z RNA. To obfite białko rdzeniowe, wraz z innymi białkami hnRNP, jest eksportowane z jądra, prawdopodobnie wiąże się z mRNA i jest natychmiast ponownie importowane. Białko hnRNP A1 jest zaangażowane w pakowanie pre-mRNA w cząsteczki hnRNP, transport poli A+ mRNA z jądra do cytoplazmy i może odgrywać rolę w wyborze miejsca splicingu.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje hnRNP A1.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Pełnej długości natywne białko częściowo oczyszczone ludzkie hnRNP A1.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Użyj przeciwciała anty-hnRNP A1, klon 4B10 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB do wykrywania hnRNP A1 znanego również jako białko destabilizujące helisę, białko wiążące pojedynczą nić RNA, heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa A1.
Jakość
Evaluated by Western Blot in K562 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected HnRNP A1 on 10 µg of K562 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 38 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicynę (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek K562
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joseph-Patrick W E Clarke et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
Evidence indicates that dysfunctional heterogeneous ribonucleoprotein A1 (hnRNPA1; A1) contributes to the pathogenesis of neurodegeneration in multiple sclerosis. Understanding molecular mechanisms of neurodegeneration in multiple sclerosis may result in novel therapies that attenuate neurodegeneration, thereby improving the lives of MS
Hannah E Salapa et al.
Journal of neuroscience research, 98(4), 704-717 (2019-11-23)
Altered stress granule (SG) and RNA-binding protein (RBP) biology have been shown to contribute to the pathogenesis of several neurodegenerative diseases, yet little is known about their role in multiple sclerosis (MS). Pathological features associated with dysfunctional RBPs include RBP
Joseph P Clarke et al.
Frontiers in molecular biosciences, 10, 1178439-1178439 (2023-07-10)
The RNA binding protein heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (A1) regulates RNA metabolism, which is crucial to maintaining cellular homeostasis. A1 dysfunction mechanistically contributes to reduced cell viability and loss, but molecular mechanisms of how A1 dysfunction affects cell viability and
Dooyoung Lee et al.
RNA (New York, N.Y.), 23(7), 1035-1047 (2017-04-13)
The nuclear RNase III enzyme DROSHA interacts with its cofactor DGCR8 to form the Microprocessor complex, which initiates microRNA (miRNA) maturation by cleaving hairpin structures embedded in primary transcripts. Apart from its central role in the biogenesis of miRNAs, DROSHA
Joshua N Douglas et al.
Journal of clinical & cellular immunology, 7(2), 402-402 (2016-07-05)
Multiple sclerosis (MS) is the most common demyelinating disorder of the central nervous system (CNS). Data suggest that antibodies to CNS targets contribute to the pathogenesis of MS. MS patients produce autoantibodies to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (hnRNP A1). hnRNP