Przejdź do
04-1462
Przeciwciało anty-hnRNP F, klon 3H4
clone 3H4, from mouse
Synonim(y):
heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa F, białko podobne do nukleoliny, białko HnRNP F, białko podobne do nukleoliny mcs94-1, mcs94-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3H4, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
1630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3H4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HNRNPF(3185)
General description
Białko hnRNP F jest członkiem podrodziny wszechobecnie wyrażanych heterogenicznych jądrowych rybonukleoprotein (hnRNP).
HnRNP są białkami wiążącymi RNA, które łączą się z heterogenicznym jądrowym RNA (hnRNA) i wiążą się z pre-mRNA w jądrze. Kompleksy te są związane z przetwarzaniem pre-mRNA i innymi aspektami metabolizmu i transportu mRNA. Istnieje ponad 20 różnych heterogenicznych rybonukleoprotein jądrowych (hnRNP) związanych z pre-mRNA w jądrze komórek ssaków. Te różne hnRNP wykazują szereg powinowactw do różnych homopolimerów rybonukleotydów i sekwencji ssDNA. Dla kontrastu, białko hnRNP F, jak również hnRNP H (wysoce spokrewnione białko) wydają się wiązać tylko z poli(rG). Te unikalne właściwości wiązania RNA, a także sekwencja aminokwasowa i inne dane wskazujące na odrębną wewnątrzjądrową lokalizację hnRNP F i hnRNP H sugerują, że są one unikalne w stosunku do innych hnRNP i odgrywają ważną rolę w przetwarzaniu RNA zawierających sekwencje bogate w guanozynę.
Obliczono: 46 kDa Obserwowane: ~53 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu hnRNP F.
Application
Analiza immunoprecypitacji:
Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium do IP. (Matunis, M.J., et al. (1994). Nucleic Acids Res. 22(6):1059-1067).
Analiza immunofluorescencji:
Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w IF (Matunis, M.J., et al. (1994). Nucleic Acids Res. 22(6):1059-1067.)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Użyj przeciwciała anty-hnRNP F, klon 3H4 (mysie przeciwciało monoklonalne) zatwierdzonego w WB, IP, ICC do wykrywania hnRNP F znanego również jako heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa F.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje hnRNP F.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek K562
Evaluated by Western Blot in K562 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected hnRNP F on 10 µg of K562 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-152104-146905-1516
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
3H4, monoclonal
clone
4B10, monoclonal
clone
9H10, monoclonal
clone
3G6, monoclonal
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hui Miao et al.
Science advances, 8(51), eabq7289-eabq7289 (2022-12-24)
Understanding how long noncoding RNAs (lncRNAs) cooperate with splicing factors (SFs) in alternative splicing (AS) control is fundamental to human biology and disease. We show that metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 (MALAT1), a well-documented AS-implicated lncRNA, regulates AS via two