Przejdź do
05-1459
Przeciwciało anty-SMAD1, klon AS22
clone AS22, from mouse
Synonim(y):
SMAD 1, SMAD family member 1, SMAD, mothers against DPP homolog 1, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 1, Mad-related protein 1, Mothers against DPP homolog 1, Sma- and Mad-related protein 1, TGF-beta signaling protein 1, Transforming growth fac
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AS22, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
5
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1241
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AS22, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMAD1(4086)
General description
52 kDa
Białka Smad są regulatorami transkrypcji, które przekazują sygnały z receptorów TGFβ. Białka Smad homotrimeryzują, a po aktywacji dwa różne homotrimery łączą się w heterosekstamer. Białka Smad dzielą się na trzy klasy. Białka Smad regulowane przez receptory, Smad 1, 2, 3, 5 i 9 łączą się z określonymi receptorami i są przez nie fosforylowane. Fosforylowane białka Smad regulowane przez receptory wiążą się następnie z białkiem Smad, takim jak Smad4/DPC4, a kompleks przemieszcza się do jądra, gdzie łączy się z FAST-1 w celu stymulowania transkrypcji genów docelowych. Trzecią klasą białek Smad jest grupa hamująca Smad 6, 7, 8. Białka Smad mają domeny homologii Mad 1 i 2 (MH1 i MH2). Domeny MH1 są zaangażowane w wiązanie DNA, podczas gdy domeny MH2 funkcjonują w homotrimeryzacji, interakcji z receptorem i fosforylacji. Fosforylacja białek Smad jest sygnałem regulacyjnym w ich aktywacji i może być monitorowana za pomocą przeciwciał specyficznych dla stanu fosforylacji.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające aminokwasom 1-110 ludzkiego SMAD1.
Application
Analiza Western Blot:
Ta partia wykryła SMAD1 w rozcieńczeniu 1:500 w lizacie komórek HeLa rozpuszczonym przez SDS-PAGE i przeniesionym na PVDF.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Przeciwciało anty-SMAD1, klon AS22 wykrywa poziom SMAD1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB i IF.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie były testowane.
Wykrywa SMAD1
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w 0,1M Tris-Glicyna (pH7,4), 150mM NaCl z 0,05% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot
Western Blot Analysis:
This lot detected SMAD1 at 1:500 dilution in HeLa cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1100
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-40807-138904-914
clone
AS22, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
C4T, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
unpurified
antibody form
culture supernatant
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, mink
species reactivity
mouse, rat, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
Q15797
UniProt accession no.
Q15796
UniProt accession no.
P84022
UniProt accession no.
Q13485
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c