Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, mink
Application:
WB
Citations:
12
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, mink
species reactivity (predicted by homology)
human, rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer423/pSer425)
Gene Information
human ... SMAD3(4088)
General description
50 kDa
Członkowie rodziny Smad cząsteczek transdukcji sygnału są składnikami krytycznego szlaku wewnątrzkomórkowego, który przekazuje sygnały TGF-β z powierzchni komórki do jądra. Zdefiniowano trzy odrębne klasy Smadów: Smady regulowane przez receptor (R-Smady), które obejmują Smad1, 2, 3, 5 i 8, Smad będący wspólnym mediatorem (co-Smad), Smad4, oraz antagonistyczne lub hamujące Smady (I-Smady), Smad6 i 7. Po znalezieniu się w jądrze, Smady mogą celować w różne białka wiążące DNA, aby regulować odpowiedzi transkrypcyjne. Po stymulacji przez TGF-β, Smad2 i Smad3 ulegają fosforylacji na swoich końcach karboksylowych (Ser465 i 467 na Smad2; Ser423 i 425 na Smad3) przez receptor TGF-β I. Fosforylowany Smad 2/3 może kompleksować się ze Smad4, przemieszczać się do jądra i regulować ekspresję genów.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser423/425
Sprzężony z KLH, syntetyczny fosfo-peptyd odpowiadający resztom otaczającym Ser423/425 ludzkiego Smad3.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Przeciwciało anty-fosfo-Smad3 (Ser423/425) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania fosfo-Smad3 (Ser423/425) znanego również jako MAD Mothers przeciwko homologowi DPP 3 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Wykrywa fosforylowany Smad3 (Ser423 i Ser425).
Physical form
Nieoczyszczona surowica królicza w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Evaluated by western blot on untreated and UV-treated AKR-2B cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect Smad3 in UV-treated AKR-2B cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect Smad3 in UV-treated AKR-2B cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Tommaso Poggioli et al.
Circulation research, 118(1), 29-37 (2015-10-23)
Growth differentiation factor 11 (GDF11) and GDF8 are members of the transforming growth factor-β superfamily sharing 89% protein sequence homology. We have previously shown that circulating GDF11 levels decrease with age in mice. However, a recent study by Egerman et
Yago Juste-Lanas et al.
British journal of cancer, 128(6), 967-981 (2022-12-27)
The TGF-β1 transcription factor SMAD3 is epigenetically repressed in tumour-associated fibroblasts (TAFs) from lung squamous cell carcinoma (SCC) but not adenocarcinoma (ADC) patients, which elicits a compensatory increase in SMAD2 that renders SCC-TAFs less fibrotic. Here we examined the effects
Novel Function of Rev-erb? in Promoting Brown Adipogenesis.
Nam, D; Chatterjee, S; Yin, H; Liu, R; Lee, J; Yechoor, VK; Ma, K
Scientific Reports null
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-1389 | 04053252589508 |