Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C4T, monoclonal
Application:
WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
C4T, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMAD2(4087)
General description
Białka Smad są regulatorami transkrypcji, które przekazują sygnały z receptorów TGFβ. Białka Smad homotrimeryzują, a po aktywacji dwa różne homotrimery łączą się w heterosekstamer. Białka Smad dzielą się na trzy klasy. Białka Smad regulowane przez receptory, Smad 1, 2, 3, 5 i 9 łączą się z określonymi receptorami i są przez nie fosforylowane. Fosforylowane białka Smad regulowane przez receptory wiążą się następnie z białkiem Smad, takim jak Smad4/DPC4, a kompleks przemieszcza się do jądra, gdzie łączy się z FAST-1 w celu stymulowania transkrypcji genów docelowych. Trzecią klasą białek Smad jest grupa hamująca Smad 6, 7, 8. Białka Smad mają domeny homologii Mad 1 i 2 (MH1 i MH2). Domeny MH1 są zaangażowane w wiązanie DNA, podczas gdy domeny MH2 funkcjonują w homotrimeryzacji, interakcji receptora i fosforylacji. Mutacje Smad 4 są często spotykane w nowotworach, z których wszystkie skupiają się w domenach MH1 i MH2 białka. Te w domenie MH2 wpływają na zdolność białka do homotrimeryzacji. Fosforylacja białek Smad jest sygnałem regulacyjnym w ich aktywacji i może być monitorowana za pomocą przeciwciał specyficznych dla stanu fosforylacji.
~50-60 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne odpowiadające aminokwasom 186-273 ludzkiego Smad2.
Epitop: a.a. 186-273
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-Smad2/3, klon C4T (królicze przeciwciało monoklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania Smad2/3 znanego również jako cel delecji w raku trzustki 4, matek przeciwko homologowi dekapentaplegii 4.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami na podstawie zachowania sekwencji immunogenu.
Rozpoznaje Smad2, Mr 55-60 kDa i Smad3, Mr 50 kDa.
Physical form
Supernatant hodowli zawierający 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty RIPA z komórek L6
Lizaty RIPA z komórek L6
Evaluated by Western Blot on L6 lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Smad2/3 in L6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Smad2/3 in L6 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 05-914
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-914 | 04053252588266 |