Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Przewidywany termin wysyłki21 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 kwietnia 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
bFM-2, monoclonal
species reactivity
mouse, bovine, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGF2(2247)
mouse ... Fgf2(281161), Fgf2(14173)
rat ... Fgf2(54250)
General description
Immunogen
Application
Wykazano, że poprzednie partie tego przeciwciała immunobarwiły zamrożone skrawki mózgu utrwalone zimnym etanolem i kwasem octowym [95:5]. To przeciwciało zostało również użyte w stężeniu 10 μg / ml do barwienia skrawków zatopionych w parafinie (Matsuzaki, K., 1989).
Sygnalizacja
Czynniki wzrostu i receptory
Biochem/physiol Actions
Ważna uwaga: To przeciwciało może reagować krzyżowo z natywnym i inaktywowanym termicznie podstawowym FGF, ale nie neutralizuje aktywności biologicznej (Uteza, Y., 1999). Upstate zaleca anty-FGF-2/basic FGF, klon bFM-1 (neutralizujący) (nr katalogowy 05-117) dla aktywności neutralizującej.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1000 dilution from a representative lot detected Basic fibroblast growth factor (bFGF) in Lysate from K562 cells.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity mouse, bovine, human, rat | species reactivity human, mouse, bovine, rat | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone bFM-2, monoclonal | clone bFM-1, monoclonal | clone polyclonal | clone 3C7, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c