Kluczowe dokumenty
WH0002255M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FGF10 antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-fibroblast growth factor 10
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGF10(2255)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny czynników wzrostu fibroblastów (FGF). Członkowie rodziny FGF posiadają szeroką aktywność mitogenną i przeżywalność komórek i są zaangażowani w różne procesy biologiczne, w tym rozwój embrionalny, wzrost komórek, morfogenezę, naprawę tkanek, wzrost guza i inwazję. Białko to wykazuje aktywność mitogenną dla keratynizujących komórek naskórka, ale zasadniczo nie wykazuje aktywności dla fibroblastów, co jest podobne do aktywności biologicznej FGF7. Badania mysiego homologa sugerują, że gen ten jest wymagany do morfogenezy naskórka embrionalnego, w tym rozwoju mózgu, morfogenezy płuc i inicjacji tworzenia pąków kończyn. Gen ten jest również uważany za główny czynnik w procesie gojenia się ran. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FGF10 (NP_004456, 38 a.a. ~ 137 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QALGQDMVSPEATNSSSSSFSSPSSAGRHVRSYNHLQGDVRWRKLFSFTKYFLKIEKNGKVSGTKKENCPYSILEITSVEIGVAVKAINSNYYLAMNKK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)