ABN442
Anti-FGF-20 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Fibroblast growth factor 20, FGF-20
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
guinea pig (based on 100% sequence homology), ferret (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGF20(26281)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FGF-20 in 10 µg of transfected HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1