Przejdź do
04-835
Przeciwciało anty-dimetylo-histonowe H3 (Lys79), klon NL59, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone NL59, Upstate®
Synonim(y):
H3K79me2, histon H3 (di metyl K79)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
NL59, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates, human
Application:
ChIP, DB, WB, multiplexing
Citations:
19
2370,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
NL59, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys79)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Dimetylacja Lys79 na histonie H3 jest związana z aktywną transkrypcją genów i jest markerem euchromatyny. Histon H3 jest metylowany na Lys79 przez metylotransferazę histonową Dot1L....
Immunogen
Epitop: Lys79
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję DFme2KTDodpowiadającą dimetylo-lizynie w pozycji 79 histonu H3. Sekwencja immunizująca jest identyczna u ludzi, myszy, szczurów i drożdży. C-końcowa cysteina została dodana w celu ułatwienia koniugacji.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 4 µL supernatantu kontroli negatywnej lub 4 µL anty-dimetylo-histonu H3 (Lys79) i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z dimetylo-histonem H3 (Lys79) została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów kontrolnych
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Immunoprecypitacja chromatyny: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została wykazana przez niezależne laboratorium jako działająca w ChIP.
Analiza ChIP-Seq:
Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta przez niezależne laboratorium do analizy ChIP-Seq. Patrz Egelhofer, T.A., et al. (2011). Patrz Easwaran, H., et al. (2012).Patrz Suzuki, H., et al. (2011).
Dot Blotting: Specyficzność reprezentatywnej partii potwierdzona przez zdolność przeciwciała w rozcieńczeniu 1:2500 do rozpoznawania peptydów odpowiadających regionom histonu H3 z różnymi modyfikacjami.
Analiza Dot Blot: Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane za pomocą Cat. 04-835-S, Anti-dimethyl Histone H3 (Lys79) Antibody, klon NL59 (rozcieńczenie 1:500). Białka były wizualizowane przy użyciu anty-króliczej IgG osła sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-dimetylo-Histone H3 (Lys79), klon NL59 jest króliczym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania dimetylo-Histone H3 (Lys79) znanego również jako H3K79me2, Histone H3 (di methyl K79) i zostało zwalidowane w ChIP, WB, DB, Mplex.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa ze względu na homologię sekwencji
Rozpoznaje dimetylo-histon H3 (Lys79).
Physical form
Supernatant hodowli w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot of acid extracted proteins from HeLa cells
Other Notes
Zastępuje: 05-835
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-835-S07-21207-441
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
clone
NL59, monoclonal
clone
NL59, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), multiplexing: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Histone Modifications Poster
Eliza Mari Kwesi-Maliepaard et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(34), 20706-20716 (2020-08-09)
Cytotoxic T cell differentiation is guided by epigenome adaptations, but how epigenetic mechanisms control lymphocyte development has not been well defined. Here we show that the histone methyltransferase DOT1L, which marks the nucleosome core on active genes, safeguards normal differentiation
Cathy J Spangler et al.
Cell reports, 38(7), 110369-110369 (2022-02-17)
DOT1L methylates histone H3 lysine 79 during transcriptional elongation and is stimulated by ubiquitylation of histone H2B lysine 120 (H2BK120ub) in a classical trans-histone crosstalk pathway. Aberrant genomic localization of DOT1L is implicated in mixed lineage leukemia (MLL)-rearranged leukemias, an
Julia M Schulze et al.
Molecular cell, 35(5), 626-641 (2009-08-18)
To identify regulators involved in determining the differential pattern of H3K79 methylation by Dot1, we screened the entire yeast gene deletion collection by GPS for genes required for normal levels of H3K79 di- but not trimethylation. We identified the cell
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-83504053252626531