Przejdź do
MABS1234
Przeciwciało przeciwko receptorowi progesteronowemu B, klon 250/H11
clone 250/H11, from mouse
Synonim(y):
Progesterone receptor, PR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 3, Progesterone Receptor B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
250/H11, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
2070,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1845
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
250/H11, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PGR(5241)
General description
Receptor progesteronu (UniProt P06401; znany również jako receptor jądrowy podrodziny 3 grupy C członek 3, PR) jest kodowany przez gen PGR (znany również jako NR3C3) (Gene ID 5241) u człowieka. Receptor progesteronu (PR) jest aktywowanym hormonalnie czynnikiem transkrypcyjnym, w którym wiązanie hormonów wyzwala dysocjację szoku cieplnego i białek opiekuńczych od PR, prowadząc do dimeryzacji i aktywacji PR. Dimer receptora wiąże następnie elementy odpowiedzi na progestagen w regionach regulatorowych swoich genów docelowych, a kompleks wieloskładnikowy jest montowany w celu umożliwienia transkrypcji. Ponadto, wiele kinaz również reguluje aktywność PR poprzez fosforylację. PR może również regulować transkrypcję bez bezpośredniego wiązania DNA poprzez wiązanie się z innymi czynnikami transkrypcyjnymi, takimi jak białko specyficzności 1 (Sp1) lub białko aktywatora 1 (AP-1) i modulowanie ich aktywności transkrypcyjnej na genach docelowych. PR ulega ekspresji jako pięć izoform, w tym PR-B i PR-A, które są wytwarzane w wyniku alternatywnych promotorów indukowanych estrogenem w tym samym genie PGR. PR-A nie posiada pierwszych 164 aminokwasów PR-B, ale dwie izoformy mają identyczną sekwencję. PR-B i PR-A mogą regulować różne podzbiory genów docelowych, a badania na myszach z nokautem sugerują, że PR-B głównie reguluje rozwój gruczołu sutkowego, a PR-A ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania macicy.
~110 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: N-końcowy
Rekombinowane białko odpowiadające N-końcowi ludzkiego receptora progesteronu B.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wybarwionych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie komórek MCF10A zmodyfikowanych w celu ekspresji izoformy B receptora progesteronu (PR-B), ale nie komórek MCF10A zmodyfikowanych w celu ekspresji izoformy A/PR-A (dzięki uprzejmości dr Dean Edwards, Baylor College of Medicine, USA).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wybarwionych utrwalonych paraformaldehydem i utrwalonych Tritonem X-100 komórek MCF10A zmodyfikowanych w celu ekspresji izoformy B receptora progesteronu (PR-B), ale nie komórek MCF10A zmodyfikowanych w celu ekspresji izoformy A/PR-A za pomocą immunocytochemii fluorescencyjnej (dzięki uprzejmości dr Dean Edwards, Baylor College of Medicine, USA).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła endogenną izoformę B receptora progesteronu (PR-B) w lizacie ludzkich komórek raka piersi T47D, a także egzogennie wyrażony PR-B w transfekowanych ludzkich komórkach raka przewodowego DCIS.COM in situ (DCIS), ale nie w transfekowanych PR-A lub nietransfekowanych komórkach DCIS.COM (dzięki uprzejmości dr Dean Edwards, Baylor College of Medicine, USA).
To przeciwciało przeciwko receptorowi progesteronowemu B, klon 250/H11, zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunocytochemii do wykrywania receptora progesteronowego B.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 250/H11 reaguje z izoformą 1 (izoforma B; PR-B), ale nie z izoformą 2 (izoforma A; PR-A). Ten klon powinien również reagować z izoformą 5 (delta4), ale nie z izoformą 3 lub 4 (PR-M).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human breast cancer T47D cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected progesterone receptor isoforms B (PR-B), but not isoform A (PR-A) in human breast cancer T47D cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1235SAB4502184SAB4502186
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
clone
250/H11, monoclonal
clone
488/H3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c