Przejdź do
MABS1235
Przeciwciało przeciwko receptorowi progesteronowemu A/B, klon 488/H3
clone 488/H3, from mouse
Synonim(y):
Progesterone receptor, PR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 3, Progesterone Receptor A/B
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
488/H3, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
488/H3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PGR(5241)
General description
Receptor progesteronu (UniProt P06401; znany również jako receptor jądrowy podrodziny 3 grupy C członek 3, PR) jest kodowany przez gen PGR (znany również jako NR3C3) (Gene ID 5241) u człowieka. Receptor progesteronu (PR) jest aktywowanym hormonalnie czynnikiem transkrypcyjnym, w którym wiązanie hormonów wyzwala dysocjację szoku cieplnego i białek opiekuńczych od PR, prowadząc do dimeryzacji i aktywacji PR. Dimer receptora wiąże następnie elementy odpowiedzi na progestagen w regionach regulatorowych swoich genów docelowych, a kompleks wieloskładnikowy jest montowany w celu umożliwienia transkrypcji. Ponadto, wiele kinaz reguluje aktywność PR poprzez fosforylację. PR może również regulować transkrypcję bez bezpośredniego wiązania DNA poprzez wiązanie się z innymi czynnikami transkrypcyjnymi, takimi jak białko specyficzności 1 (Sp1) lub białko aktywatora 1 (AP-1), i modulowanie ich aktywności transkrypcyjnej na genach docelowych. PR ulega ekspresji jako pięć izoform, w tym PR-B i PR-A, które są wytwarzane w wyniku alternatywnych promotorów indukowanych estrogenem w tym samym genie PGR. PR-A nie posiada pierwszych 164 aminokwasów PR-B, ale dwie izoformy mają identyczną sekwencję. PR-B i PR-A mogą regulować różne podzbiory genów docelowych, a badania na myszach z nokautem sugerują, że PR-B głównie reguluje rozwój gruczołu sutkowego, a PR-A ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania macicy.
~110/80 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające N-końcowemu półfragmentowi ludzkiego receptora progesteronu B.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła egzogennie wyrażoną izoformę A i izoformę B receptora progesteronu (PR-A i PR-B) w transfekowanych komórkach MCF10A za pomocą immunocytochemii fluorescencyjnej (dzięki uprzejmości dr Dean Edwards, Baylor College of Medicine, USA).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła endogenne izoformy A i B receptora progesteronu (PR-A i PR-B) w lizacie ludzkich komórek raka piersi T47D, a także egzogennie wyrażone PR-A i PR-B w transfekowanych ludzkich komórkach raka przewodowego DCIS.COM in situ (DCIS), ale nie w nietransfekowanych komórkach DCIS.COM (dzięki uprzejmości dr Dean Edwards, Baylor College of Medicine, USA).
To przeciwciało przeciwko receptorowi progesteronowemu A/B, klon 488/H3, zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunocytochemii do wykrywania receptora progesteronowego A/B.
Biochem/physiol Actions
Klon 488/H3 reaguje zarówno z izoformą 1 (izoforma B; PR-B), jak i izoformą 2 (izoforma A; PR-A). Ten klon powinien również reagować z izoformą 5 (delta4), ale nie z izoformą 3 lub 4 (PR-M).
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human breast cancer T47D cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected both isoforms A and B (PR-A & PR-B) of progesterone receptor in human breast cancer T47D cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1234SAB4502184SAB4502186
description
clone 488/H3, from mouse
description
clone 250/H11, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
488/H3, monoclonal
clone
250/H11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)