This product is not purified but supplied as culture supernatant, the concentration is not determined. However, typical concentration range for antibody supplied as a culture supernatant would be 25-125 µg/ml.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2500,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MC315, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Immunogen
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło trimetylo-histonę H3 (Lys4) w komórkach HeLa, A431, HUVEC i NIH3T3.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Ekstrakt kwasu HeLa
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| antibody form culture supernatant | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| clone MC315, monoclonal | clone monoclonal | clone CMA306, monoclonal | clone 18E9.1, monoclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-745 | 04053252513633 |
-
What is the concentration?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the concentration?
1 answer-
This product is provided as a cell culture supernatant. Unfortunately. the specific antibody concentrations is not determined. However, the typical expected range is 25-125 µg/mL.