Wybierz wielkość
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-dimetylo-histonowe H3 (Arg2), królicze monoklonalne, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Arg2)
Quality Level
Gene Information
human ... H3C1(8350)
1 of 4
Ta pozycja | 04-745 | 07-369-I | ABE411-S |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... HIST1H3F(8968) |
| antibody form purified antibody | antibody form culture supernatant | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone monoclonal | clone MC315, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Analysis Note
Ekstrakty kwasów z komórek HeLa
Application
General description
N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Immunogen
Physical form
Legal Information
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1