Przejdź do
04-721
Przeciwciało anty-Dicer1, klon 5D12.2
clone 5D12.2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
DCR1, Dicer, HERNA, KIAA0928
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5D12.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
5
1760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2348
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5D12.2, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DICER1(23405)
General description
220 kDa
Interferencja RNA (RNAi) to mechanizm potranskrypcyjnego wyciszania genów, który prowadzi do utraty aktywności genu. RNAi jest aktywowane, gdy długie dsRNA są rozszczepiane przez enzym Dicer1 (rodzina endonukleaz specyficznych dla dsRNA RNase III) do 21-23 nukleotydowego siRNA (małe interferujące RNA). Te siRNA wiążą białka, tworząc RISC (RNA-induced silencing complex), który jest aktywowany, gdy dwuniciowe siRNA są rozpakowywane do jednoniciowych siRNA. Aktywowany RISC rozpoznaje i wiąże komplementarne sekwencje w mRNA. MRNA ulega rozszczepieniu, a ogólnym efektem jest zahamowanie ekspresji białka i utrata aktywności genu. Dicer1 wraz z rodziną białek Argonaute (Ago1 i Ago2) dzielą tę samą domenę PIWI i domenę PAZ, które zapewniają aktywność endonukleazy kompleksom wyciszającym indukowanym RNA (RISC).
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 378-385 ludzkiego Dicer1
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Białko wiążące RNA (RBP)
Przeciwciało anty-Dicer1, klon 5D12.2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania Dicer1 znanego również jako DCR1, Dicer, HERNA, KIAA0928 i zostało zwalidowane w WB.
Western blot
Biochem/physiol Actions
Ludzki Dicer1
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Routinely evaluated by western blot on lysates from HeLa nuclear extracts.
Other Notes
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych dla konkretnej partii.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200087WH0023405M1D0571
clone
5D12.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2F12, monoclonal
clone
DCR1, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
Gene Information
human ... DICER1(23405)
Gene Information
human ... DICER1(23405)
mouse ... Dicer1(192119)
Gene Information
human ... DICER1(23405)
Gene Information
human ... DICER1(23405)
mouse ... Dicer1(192119)
rat ... Dicer1(299284)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Jiandong Shi et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(10), 4381-4393 (2014-07-09)
MicroRNAs (miRNAs), including host miRNAs and viral miRNAs, play vital roles in regulating host-virus interactions. DNA viruses encode miRNAs that regulate the viral life cycle. However, it is generally believed that cytoplasmic RNA viruses do not encode miRNAs, owing to
HongWei Liang et al.
Science China. Life sciences, 57(10), 973-981 (2014-10-01)
Ebola virus (EBOV), a member of the filovirus family, is an enveloped negative-sense RNA virus that causes lethal infections in humans and primates. Recently, more than 1000 people have been killed by the Ebola virus disease in Africa, yet no
Drosha mediates destabilization of Lin28 mRNA targets.
Qiao, C; Ma, J; Xu, J; Xie, M; Ma, W; Huang, Y
Cell Cycle null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-721-25UL04054839350146