Kluczowe dokumenty
WH0023405M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DICER1 antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Dicer, Anti-Dicer1, Dcr-1 homolog (Drosophila), Anti-HERNA, Anti-KIAA0928
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DICER1(23405)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko posiadające motyw helikazy RNA zawierający ramkę DEXH na końcu aminowym i motyw RNA na końcu karboksylowym. Kodowane białko funkcjonuje jako rybonukleaza i jest wymagane przez szlaki interferencji RNA i małego czasowego RNA (stRNA) do produkcji aktywnego składnika małego RNA, który hamuje ekspresję genów. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DICER1 (NP_803187, 1813 a.a. ~ 1912 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ESLAGAIYMDSGMSLETVWQVYYPMMRPLIEKFSANVPRSPVRELLEMEPETAKFSPAERTYDGKVRVTVEVVGKGKFKGVGRSYRIAKSAAARRALRSL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Wang et al.
Molecular neurobiology, 57(11), 4417-4437 (2020-08-02)
Dicer1 is a microRNA-processing enzyme which plays critical roles in neuronal survival and neuritogenesis. Dicer1 deletion induces neurodegeneration or degeneration in retinal pigment epithelium, which is associated with oxidative stress. Oxidative stress is thought to be central in the pathogenesis