Kluczowe dokumenty
SAB4200087
Anti-Dicer antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Dicer1, Anti-Endoribonuclease Dicer, Anti-HERNA, Anti-Helicase with RNase motif
Wybierz wielkość
1680,00 zł
Cena katalogowa2400,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
1680,00 zł
Cena katalogowa2400,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~218 kDa
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells
western blot: 3-6 μg/mL using HeLa cell lysates
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DICER1(23405)
mouse ... Dicer1(192119)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecypitacja
- barwienie immunofluorescencyjne
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)