Przejdź do
04-557
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H4, pan (Lys 5,8,12), królicze monoklonalne
culture supernatant, Upstate®
Synonim(y):
H4KAc, histon H4 (acetyl)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
9
2450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5,Lys8,Lys12)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
11 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający histonowi H4 zawierający sekwencję [GLG-ACK-GGA], w której Lys 12 jest acetylowana.
Application
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H4, pan (Lys 5, 8, 12) wykrywa poziom acetylo-histonu H4 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Acetylowany histon H4 na lizynach 5, 8, 12
Physical form
100 μl supernatantu króliczej monoklonalnej hybrydomy IgG (bez surowicy) z 0,1% NaN3.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-11804-11904-119-S
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hira-mediated h3.3 incorporation is required for DNA replication and ribosomal RNA transcription in the mouse zygote.
Lin, CJ; Koh, FM; Wong, P; Conti, M; Ramalho-Santos, M
Developmental Cell null
Alexandre Bougdour et al.
The Journal of experimental medicine, 206(4), 953-966 (2009-04-08)
Plasmodium and Toxoplasma are parasites of major medical importance that belong to the Apicomplexa phylum of protozoa. These parasites transform into various stages during their life cycle and express a specific set of proteins at each stage. Although little is
Long-range transcriptional control of progesterone receptor gene expression.
Bon??y-Montoya J, Ziegler YS, Curtis CD, Montoya JA, Nardulli AM
Molecular Endocrinology null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-55704053252744570