Merck
04-119-S
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H4 (Lys12), rozmiar próbny, królicze monoklonalne
culture supernatant, Chemicon®
Synonim(y):
H4K12Ac, histon H4 (acetyl K12)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys12)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
11kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający histonowi H4 zawierający sekwencję [GLG-AcK-GGA], na której Lys12 jest acetylowana.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µL supernatantu kontroli negatywnej lub 2 µL anty-acetylo-histonu H4 (Lys12) i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610).
Pomyślną immunoprecypitację fragmentów DNA związanych z acetylo-histonem H4 (Lys12) zweryfikowano za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP, ludzkiego regionu kodującego GAPDH jako locus dodatniego i regionu pustynnego genu jako locus ujemnego. (Rysunek 2). Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Lizaty z komórek HeLa nietraktowanych lub traktowanych maślanem sodu (odpowiednio paski 1 i 2) poddano sondowaniu anty-acetylo-Histon H4 (Lys12) (1:1000). Strzałka wskazuje acetylo-histonę H4 (Lys12).
Strzałka wskazuje acetylo-histon H4 (Lys12) (~11 kDa).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biologia chromatyny
To przeciwciało anty-acetylo-histonowe H4 (Lys12), rozmiar próbny / opakowanie jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania acetylo-histonu H4 (Lys12).
Biochem/physiol Actions
Oczekiwany szeroki zakres reaktywności krzyżowej w oparciu o homologię sekwencji.
Rozpoznaje histon H4, gdy jest acetylowany na Lys12.
Physical form
10 μl supernatantu hodowli komórkowej króliczych monoklonalnych IgG z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)