Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
21g12, monoclonal
species reactivity
canine, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1322)
Gene Information
human ... INSR(3643)
General description
Immunogen
Application
Sygnalizacja
Sygnalizacja insuliny/energii
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Obejmuje lizat HEK293 poddany działaniu pervanadate jako kontrolę pozytywną.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity canine, human, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| clone 21g12, monoclonal | clone 10C3, monoclonal | clone MAB1, monoclonal | clone E11D7, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) activity assay: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) |
| Gene Information human ... INSR(3643) | Gene Information human ... INSR(3643) | Gene Information human ... INS(3630) | Gene Information human ... INS(3630) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-300 | 04053252365065 |
| GE17-0756-04 | 04061837620676 |