Przejdź do zawartości
05-1066
Przeciwciało przeciw insulinie, klon E11D7
clone E11D7, from mouse
Synonim(y):
Anti-IRDN, Anty-IDDM, Anty-IDDM1, Anty-IDDM2, Anty-ILPR, Anty-MODY10, Anty-PNDM4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
E11D7, monoclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
E11D7, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... INS(3630)
mouse ... Ins1(16333)
rat ... Ins1(24505)
General description
6 kDa
Insulina jest hormonem polipeptydowym, który reguluje metabolizm węglowodanów. Oprócz tego, że jest głównym czynnikiem w homeostazie węglowodanów, ma wpływ na metabolizm tłuszczów.
Immunogen
Epitop: Insulina
Insulina ludzka rekombinowana
Application
Analiza ELISA (bezpośrednia):
Płytkę pokrytą insuliną inkubowano z anty-Insuliną, klonem E11D7 w 2-krotnych seryjnych rozcieńczeniach rozcieńczonych w PBST od 5 μg/ml do 0,01 μg/ml.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Metabolizm
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Metabolizm glukozy/glikogenu
Hormony i receptory metaboliczne
Przeciwciało przeciw insulinie, klon E11D7 wykrywa poziom insuliny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IH(P).
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje insulinę
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie IgG1κ w 0,1M Tris-Glicyna (pH7,4), 150mM NaCl z 0,05% NaN3
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Immunohistochemistry Analysis:
20 μg/mL of this antibody detected insulin in β cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)