Przejdź do
04-299
Przeciwciało przeciwko receptorowi fosfo-insuliny (Tyr 1150/1151), klon 10C3
clone 10C3, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
INSR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
10C3, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, activity assay
Citations:
9
1910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
10C3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1150/pTyr1151)
Gene Information
human ... INSR(3643)
General description
97 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH obejmujący otaczające aminokwasy tyrozyny 1150/1151 na fosforylowanym receptorze insuliny.
Application
Wykryj fosfo-receptor insuliny (Tyr 1150/1151) za pomocą tego przeciwciała przeciwko fosfo-receptorowi insuliny (Tyr 1150/1151), klon 10C3 zatwierdzony do stosowania w EA i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowaną domenę receptora insuliny na tyrozynie 1150/1151.
Physical form
Format: Oczyszczony
W 1 ml PBS zawierającego 0,09% azydku sodu, PEG i sacharozy oraz 50% glicerolu.
Analysis Note
Kontrola
Obejmuje lizat HEK293 poddany działaniu pervanadatu jako kontrolę pozytywną.
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-30005-110805-1066
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
canine, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
10C3, monoclonal
clone
21g12, monoclonal
clone
MAB1, monoclonal
clone
E11D7, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... INSR(3643)
Gene Information
human ... INSR(3643)
Gene Information
human ... INS(3630)
Gene Information
human ... INS(3630)
mouse ... Ins1(16333)
rat ... Ins1(24505)
UniProt accession no.
P06213
UniProt accession no.
P06213
UniProt accession no.
P01308
UniProt accession no.
P01308
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Natalie N Rizk et al.
Fertility and sterility, 86(4 Suppl), 1217-1222 (2006-09-12)
To determine whether the insulin receptor (IR), insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR), and IGF-I are expressed differentially in fibroblasts isolated from normal peritoneal and adhesion tissue before and after 24-hour treatment with increasing glucose concentrations. Prospective experimental study. University medical
Qiu-yan Wang et al.
The FEBS journal, 274(2), 526-538 (2007-01-19)
Two H7721 human hepatocarcinoma cell lines showing moderate and high expression of alpha1,3-fucosyltransferase (FucT)-VII cDNA were established and designated FucTVII-M and FucTVII-H, respectively. In alpha1,3-FucT-VII-transfected cells, expression of insulin receptor (InR) alpha- and beta subunits and epidermal growth factor receptor
Atsumi Tsuji-Hosokawa et al.
Pediatric diabetes, 18(8), 917-924 (2017-02-10)
Defects of the insulin receptor gene ( INSR ) cause wide spectra of congenital insulin resistance. Monoallelic defects result in milder insulin-resistant diabetes mellitus with acanthosis nigricans (IRAN, type A). Whereas, leprechaunism (Donahue syndrome), the most severe condition with lethality