Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DG122-2A7, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
DG122-2A7, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
28-30 kDa plus partner fuzji
Immunogen
GST wyprowadzony z wektora ekspresyjnego pGEX, połączony z KLH.
Application
Wykryj znacznik GST za pomocą tego przeciwciała anty-GST Tag, klon DG122-2A7 zatwierdzony do stosowania w IP i WB.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Komórki z ekspresją znacznika GST
Komórki z ekspresją znacznika GST
routinely evaluated on GST fusion protein.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?