Przejdź do
04-1572
Przeciwciało przeciwko podjednostce B1 polimerazy II RNA (fosfo-CTD Ser-5), klon 3E8
clone 3E8, from rat
Synonim(y):
Ukierunkowana przez DNA polimeraza RNA II A, największa podjednostka polimerazy RNA II ukierunkowana przez DNA, podjednostka polimerazy RNA II 220 kd, podjednostka A polimerazy RNA II ukierunkowana przez DNA, największa podjednostka polimerazy RNA III ukierunkowana przez DNA, podjednostka B1 polimerazy RNA II, RNA ukierunkowana przez RNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
3E8, monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ChIP, ELISA, WB
Citations:
63
1960,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3E8, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer5)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
General description
Podjednostka B1 polimerazy RNA II (RPB1) jest największą podjednostką kompleksu polimerazy RNA II. Jako holoenzym polimeraza RNA II katalizuje transkrypcję eukariotycznego DNA na RNA, wykorzystując cztery trifosforany rybonukleozydów jako substraty. Podjednostka RBP1, w połączeniu z innymi podjednostkami polimerazy, tworzy dużą centralną szczelinę, która utrzymuje kontakt między aktywnym miejscem enzymu, matrycą DNA i powstającym transkryptem RNA. Podjednostka ta zawiera również domenę końca karboksylowego (CTD) składającą się z tandemowych powtórzeń heptapeptydowych. Fosforylacja aktywuje podjednostkę beta polimerazy RNA II, pozwalając jej służyć jako platforma montażowa dla dodatkowych podjednostek, które modulują inicjację, wydłużanie, terminację i przetwarzanie mRNA. W aktywnie transkrybującej polimerazie RNA "Ser-2" i "Ser-5" powtórzenia heptapeptydowego są fosforylowane. Ser-7 jest fosforylowany przed inicjacją transkrypcji w regionach promotorowych.
~ 220 kDa
Immunogen
Epitop: Ser5
Liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający ludzkiej podjednostce B1 CTD polimerazy RNA fosforylowanej w Ser5.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w ChIP. (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780 -1782.)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Metabolizm i wiązanie białek RNA
Użyj przeciwciała anty-RNA polimeraza II podjednostka B1 (fosfo-CTD Ser-5), klon 3E8 (szczurze przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, ELISA, ChIP do wykrywania RNA polimeraza II podjednostka B1 (fosfo-CTD Ser-5).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje podjednostkę B1 polimerazy RNA II w CTD, gdy jest fosforylowana w Ser5.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Fosfataza białkowa γ (γ-Ppase) nieleczone i leczone lizaty komórek NIH/3T3
Evaluated by Western Blot in γ-PPase untreated and treated NIH/3T3 cell lysates.
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected RNA polymerase II CTD on 10 µg of γ-PPase untreated and treated NIH/3T3 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-157104-1572-I04-1570
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
clone
3E8, monoclonal
clone
3E10, monoclonal
clone
3E8, monoclonal
clone
4E12, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
UniProt accession no.
P24928
UniProt accession no.
P24928
UniProt accession no.
P24928
UniProt accession no.
P24928
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Yejun Wang et al.
Scientific reports, 7, 42422-42422 (2017-02-12)
Co-expression of a specific group of genes requires physical associations among these genes, which form functional chromosomal contacts. While DNA fluorescence in situ hybridization (FISH) pinpoints the localization of genes within the 3D nuclear architecture, direct evidence of physical chromosomal
Lyne Khair et al.
PLoS genetics, 11(8), e1005438-e1005438 (2015-08-12)
Activation-induced cytidine deaminase (AID) is required for initiation of Ig class switch recombination (CSR) and somatic hypermutation (SHM) of antibody genes during immune responses. AID has also been shown to induce chromosomal translocations, mutations, and DNA double-strand breaks (DSBs) involving
Joseph S Takahashi et al.
Methods in enzymology, 551, 285-321 (2015-02-11)
Genome-wide analyses have revolutionized our ability to study the transcriptional regulation of circadian rhythms. The advent of next-generation sequencing methods has facilitated the use of two such technologies, ChIP-seq and RNA-seq. In this chapter, we describe detailed methods and protocols
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-157204053252650376