Kluczowe dokumenty
04-1572-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko podjednostce B1 polimerazy II RNA (fosfo-CTD Ser-5), klon 3E8
culture supernatant, clone 3E8, from rat
Synonim(y):
Ukierunkowana przez DNA podjednostka RPB1 polimerazy RNA II, podjednostka B1 polimerazy RNA II, podjednostka A polimerazy RNA II ukierunkowana przez DNA, największa podjednostka polimerazy RNA III, podjednostka RPB1 polimerazy RNA II ukierunkowana przez RNA
Wybierz wielkość
100 μL
1560,00 zł
1560,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1560,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (immunogen homology)
metody
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer5)
informacje o genach
human ... POLR2B(5431)
Opis ogólny
RPB1 (podjednostka B1 polimerazy RNA II) jest katalitycznym składnikiem polimerazy RNA II, która syntetyzuje mRNA i niekodujące RNA. Podczas transkrypcji na elongację wpływa stan fosforylacji domeny C-końcowej (CTD) RPB1, która działa jako platforma montażowa dla czynników regulujących inicjację transkrypcji, elongację, terminację i przetwarzanie mRNA. Fosforylacja zachodzi głównie na resztach ′Ser-2′ i ′Ser-5′ tandemowych powtórzeń 7 reszt w domenie C-końcowej (CTD), co aktywuje Pol II. Ta fosforylacja może również wystąpić przy ′Ser-7′ powtórzenia heptapeptydu. To przeciwciało rozpoznaje resztę ′Ser-5′ CTD RPB1.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje podjednostkę B1 polimerazy RNA fosforylowaną przy Ser5 domeny C-końcowej (CTD).
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser5 w domenie C-końca (CTD).
Liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający ludzkiej podjednostce B1 polimerazy RNA II fosforylowanej przy Ser5 domeny C-końcowej (CTD).
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji podjednostki B1 polimerazy RNA II (fosfo-CTD Ser-5) w ChIP (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780 -1782.).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium do wykrycia podjednostki B1 polimerazy RNA II (fosfo-CTD Ser-5) w ChIP (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780 -1782.).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-RNA polimeraza II podjednostka B1 (fosfo-CTD Ser-5), klon 3E8 jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które celuje w polimerazę RNA i zostało przetestowane w testach Western Blotting i ELISA.
Jakość
Evaluated by Western Blot in untreated and lambda phosphotase treated NIH/3T3 cell lysates.
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-5) in 10 µg of untreated and lambda phosphotase treated NIH/3T3 cell lysates.
Opis wartości docelowych
~220 kDa obserwowane
Powiązanie
Zastępuje: 04-1572
Postać fizyczna
Nieoczyszczony
Szczurza monoklonalna IgG2aκ z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty komórek NIH/3T3 nietraktowane i traktowane fosfotazą lambda
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vivo live imaging of RNA polymerase II transcription factories in primary cells.
Ghamari, Alireza, et al.
Genes & Development, 27, 767-777 (2013)
Dan Yu et al.
Nucleic acids research, 47(9), 4462-4475 (2019-03-14)
The general transcription factor P-TEFb, a master regulator of RNA polymerase (Pol) II elongation, phosphorylates the C-terminal domain (CTD) of Pol II and negative elongation factors to release Pol II from promoter-proximal pausing. We show here that P-TEFb surprisingly inhibits
Xiaohong Zhao et al.
Cell reports, 34(11), 108870-108870 (2021-03-18)
Ibrutinib, a bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor, provokes robust clinical responses in aggressive mantle cell lymphoma (MCL), yet many patients relapse with lethal Ibrutinib-resistant (IR) disease. Here, using genomic, chemical proteomic, and drug screen profiling, we report that enhancer remodeling-mediated
Matthieu D Lavigne et al.
Nature communications, 8(1), 2076-2076 (2017-12-14)
Complex molecular responses preserve gene expression accuracy and genome integrity in the face of environmental perturbations. Here we report that, in response to UV irradiation, RNA polymerase II (RNAPII) molecules are dynamically and synchronously released from promoter-proximal regions into elongation
Jing Gao et al.
Haematologica (2021-06-25)
Despite significant progress in the treatment of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and mantle cell lymphoma (MCL), prognosis of patients with relapsed disease remains poor due to the emergence of drug resistance and subsequent disease progression. Identification of