Kluczowe dokumenty
04-1571
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko podjednostce B1 polimerazy II RNA (fosfo CTD Ser-2), klon 3E10
clone 3E10, from rat
Synonim(y):
Ukierunkowana przez DNA polimeraza RNA II A, największa podjednostka polimerazy RNA II ukierunkowana przez DNA, podjednostka polimerazy RNA II 220 kd, podjednostka A polimerazy RNA II ukierunkowana przez DNA, największa podjednostka polimerazy RNA III ukierunkowana przez DNA, podjednostka B1 polimerazy RNA II, RNA ukierunkowana przez RNA
Wybierz wielkość
100 μG
1890,00 zł
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
metody
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer2)
informacje o genach
human ... POLR2B(5431)
Opis ogólny
Podjednostka B1 polimerazy RNA II (RPB1) jest największą podjednostką kompleksu polimerazy RNA II. Jako holoenzym polimeraza RNA II katalizuje transkrypcję eukariotycznego DNA na RNA, wykorzystując cztery trifosforany rybonukleozydów jako substraty. Podjednostka RBP1, w połączeniu z innymi podjednostkami polimerazy, tworzy dużą centralną szczelinę, która utrzymuje kontakt między aktywnym miejscem enzymu, matrycą DNA i powstającym transkryptem RNA. Podjednostka ta zawiera również domenę końca karboksylowego (CTD) składającą się z tandemowych powtórzeń heptapeptydowych. Fosforylacja aktywuje podjednostkę beta polimerazy RNA II, pozwalając jej służyć jako platforma montażowa dla dodatkowych podjednostek, które modulują inicjację, wydłużanie, terminację i przetwarzanie mRNA. W aktywnie transkrybującej polimerazie RNA "Ser-2" i "Ser-5" powtórzenia heptapeptydowego są fosforylowane. Ser-7 jest fosforylowany przed inicjacją transkrypcji w regionach promotorowych.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje podjednostkę B1 CTD polimerazy RNA II, gdy jest fosforylowana przy Ser2.
Immunogen
Epitop: Ser2
Liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający ludzkiej podjednostce B1 CTD polimerazy RNA fosforylowanej w Ser2.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w ChIP. (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780 -1782.)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Metabolizm i wiązanie białek RNA
Przeciwciało anty-RNA polimeraza II podjednostka B1 (fosfo CTD Ser-2), klon 3E10 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania podjednostki B1 polimerazy RNA II (fosfo CTD Ser-2) zostało zwalidowane w WB, ELISA.
Jakość
Evaluated by Western Blot in γ-PPase untreated and treated NIH/3T3 cell lysates.
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected RNA polymerase II CTD on 10 µg of γ-PPase untreated and treated NIH/3T3 cell lysates.
Opis wartości docelowych
~ 220 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Fosfataza białkowa γ (γ-Ppase) nieleczone i leczone lizaty komórek NIH/3T3
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julius Dürr et al.
Nucleic acids research, 42(7), 4332-4347 (2014-02-06)
The heterodimeric complex SPT4/SPT5 is a transcript elongation factor (TEF) that directly interacts with RNA polymerase II (RNAPII) to regulate messenger RNA synthesis in the chromatin context. We provide biochemical evidence that in Arabidopsis, SPT4 occurs in a complex with
Abundance and distribution of RNA polymerase II in Arabidopsis interphase nuclei.
Schubert, V; Weisshart, K
Journal of Experimental Botany null
H2B ubiquitylation modulates spliceosome assembly and function in budding yeast.
Herissant, L; Moehle, EA; Bertaccini, D; Van Dorsselaer, A; Schaeffer-Reiss, C; Guthrie et al.
Biology of the Cell null
Mitsunori Koga et al.
Nucleic acids research, 43(17), 8258-8267 (2015-07-24)
Phosphorylation of the C-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II (Pol II), especially Ser2 and Ser5 residues, plays important roles in transcription and mRNA processing, including 5' end capping, splicing and 3' end processing. These phosphorylation events
Olle Dahlberg et al.
PLoS genetics, 11(2), e1004971-e1004971 (2015-02-14)
Positive Transcription Elongation Factor b (P-TEFb) is a kinase consisting of Cdk9 and Cyclin T that releases RNA Polymerase II (Pol II) into active elongation. It can assemble into a larger Super Elongation Complex (SEC) consisting of additional elongation factors.