Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
142-26-3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERCC6L(54821)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w IC.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat komórek HeLa-S3
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Plk1-interacting checkpoint helicase on 10 µg of HeLa-S3 cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone 142-26-3, monoclonal | clone polyclonal | clone 1CSB-3H8, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c