Przejdź do
MABE1831
Przeciwciało anty-CSB (ERCC6), klon ICSB-3H8
clone 1CSB-3H8, from mouse
Synonim(y):
DNA excision repair protein ERCC-6, ATP-dependent helicase ERCC6, Cockayne syndrome protein CSB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki27 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki27 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1CSB-3H8, monoclonal
Application:
ChIP, FACS, ICC, IP, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1CSB-3H8, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ChIP: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERCC6(2074)
General description
168,42 kDa obliczone.
Białko naprawy wycięcia DNA ERCC-6 (UniProt: Q03468; znane również jako zależna od ATP helikaza ERCC6, białko zespołu Cockayne'a CSB) jest kodowane przez gen ERCC6 (znany również jako CSB) (identyfikator genu: 2074) u człowieka. CSB jest homodimerycznym białkiem jądrowym, które należy do rodziny ATPaz zależnych od DNA SwItch / Sucrose nonfermentable i zawiera siedem charakterystycznych motywów helikazy. Jest częścią kompleksu zawierającego RNA pol I, TFIIH i XPG, z których wszystkie są aktywne w transkrypcji i/lub naprawie DNA. W związku z tym jest niezbędnym czynnikiem zaangażowanym w naprawę wycięcia nukleotydów sprzężoną z transkrypcją, która umożliwia szybkie usuwanie zmian blokujących polimerazę RNA II z transkrybowanej nici aktywnych genów. Po związaniu z DNA lokalnie modyfikuje konformację DNA poprzez owijanie DNA wokół siebie, modyfikując w ten sposób interfejs między zablokowaną polimerazą RNA II a DNA. Wykazano, że jest niezbędny do tworzenia kompleksów naprawczych sprzężonych z transkrypcją. Rekrutuje kompleks CSA (kompleks DCX(ERCC8)), białka naprawcze wycinania nukleotydów i EP300 do miejsc uszkodzeń blokujących polimerazę II RNA. Wiadomo, że mutacje w genie CSB (ERCC6) powodują zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem i zespół Cockayne'a B, który charakteryzuje się opóźnionym rozwojem neuronalnym i ciężką postępującą degeneracją neurologiczną oraz upośledzeniem umysłowym.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający 22 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka naprawy wycięcia DNA ERCC-6.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CSB (ERCC6) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Bradsher, J., et. al. (2002). Mol Cell. 10(4):819-29).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego CSB (ERCC6) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Bradsher, J., et. al. (2002). Mol Cell. 10(4):819-29).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła CSB (ERCC6) w aplikacjach immunoprecypitacji chromatyny (Kristensen, U., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(25):E2261-70; Velez-Cruz, R., et. al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 110(3):E212-20).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CSB (ERCC6) w zastosowaniach Western Blotting (Bradsher, J., et. al. (2002). Mol Cell. 10(4):819-29).
Anti-CSB (ERCC6), klon ICSB-3H8, nr kat. MABE1831, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko białku ERCC-6 naprawiającemu wycięcie DNA i zostało przetestowane do stosowania w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 1CSB-3H8 specyficznie wykrywa białko naprawy wycięcia DNA ERCC-6 w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w 22 aminokwasach od regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in A431 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CSB (ERCC6) in one million A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4500805MABE1819MABE2020
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... ERCC6(2074)
Gene Information
human ... ERCC5(2073)
Gene Information
human ... ERCC2(2068)
Gene Information
human ... XRCC1(18189)
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
1CSB-3H8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
22TF2-2F6, monoclonal
clone
33-2-5, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE1831-100UG04054839557897
MABE1831-25UG04054839557903