Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
07-1614
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-XRCC2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
DNA repair protein XRCC2, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 2, X-ray repair cross complementing protein 2, X-ray repair cross-complementing protein 2, X-ray repair, complementing defective, repair in Chinese hamster
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XRCC2(7516)
Opis ogólny
X-ray repair cross-complementing protein (XRCC2) jest członkiem rodziny RecA, która jest niezbędna do naprawy i konserwacji DNA. XRCC2 należy również do podrodziny białek Rad51 zaangażowanych w naprawę dwuniciowych pęknięć DNA. Uważa się, że XRCC2 koduje członka rodziny białek związanych z RecA/Rad51, które utrzymują stabilność chromosomów i naprawiają uszkodzenia DNA. XRCC2 i RAD51 oddziałują ze sobą, tworząc multimeryczny pierścień pod nieobecność DNA. Uważa się, że XRCC2 ładuje Rad51 na uszkodzone DNA.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje XRCC2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 206-217 XRCC2.
Zastosowanie
Immunocytochemia:
Poliklonalny anty-XRCC2 został użyty w immunocytochemii do pozytywnego wybarwienia jądra na komórkach A431, NIH/3T3 i HeLa.
Immunohistochemia (parafina): Przeciwciało anty-XRCC2 zostało użyte do immunohistochemii na ludzkiej tkance płucnej.
Utrwalona w formalinie i zatopiona w parafinie ludzka tkanka płucna wybarwiona anty-XRCC2 (1:100) z cytrynianem pH 6,0 (HIER).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Użyj przeciwciała anty-XRCC2 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w IHC(P), WB, ICC do wykrywania XRCC2 znanego również jako białko naprawy DNA XRCC2, naprawa rentgenowska uzupełniająca wadliwą naprawę w komórkach chomika chińskiego 2.
Jakość
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected XRCC2 in 10 µg of a Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
~32 kDa
Powiązanie
Zastępuje: MABE556
Postać fizyczna
Królicze przeciwciało poliklonalne wytrącone w roztworze 50% nasyconego siarczanu amonu i PBS bez konserwantów
Poliklonalne oczyszczone powinowactwo wytrącone w siarczanie amonu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek Jurkat, ludzkie płuca, komórki NIH/3T3, A431, HeLa.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)