Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9H10, monoclonal
Application:
WB
Citations:
10
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9H10, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HNRNPA1(3178)
General description
HnRNP to białka wiążące RNA, które łączą się z heterogenicznym jądrowym RNA (hnRNA) i wiążą się z pre-mRNA w jądrze. Kompleksy te są związane z przetwarzaniem pre-mRNA i innymi aspektami metabolizmu i transportu mRNA. Chociaż wszystkie hnRNP są obecne w jądrze, dane sugerują, że przemieszczają się między jądrem a cytoplazmą. Białka hnRNP mają różne właściwości wiązania kwasów nukleinowych. Białko kodowane przez hnRNP A1 ma dwa powtórzenia domen quasi-RRM, które wiążą się z RNA. To obfite białko rdzeniowe, wraz z innymi białkami hnRNP, jest eksportowane z jądra, prawdopodobnie wiąże się z mRNA i jest natychmiast ponownie importowane. Białko hnRNP A1 jest zaangażowane w pakowanie pre-mRNA w cząsteczki hnRNP, transport poli A+ mRNA z jądra do cytoplazmy i może odgrywać rolę w wyborze miejsca splicingu.
~ 38 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu hnRNP A1.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Metabolizm RNA i białka wiążące
Przeciwciało anty-hnRNP A1, klon 9H10 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania hnRNP A1, znanego również jako białko destabilizujące helisę lub białko wiążące pojedynczą nić RNA i zostało zatwierdzone w WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje hnRNP A1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicynę (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy HeLa
Ekstrakt jądrowy HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa nuclear extract.
Western Blot Analysis: 0.01 µg/ml of this antibody detected hnRNP A1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Western Blot Analysis: 0.01 µg/ml of this antibody detected hnRNP A1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?