Przejdź do
04-123
Przeciwciało anty-TAL-1, klon BTL73
clone BTL73, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
SCL, ostra białaczka limfocytowa T-komórkowa 1, TCL5, TAL-1, białko komórek macierzystych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BTL73, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
1910,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BTL73, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAL1(6886)
General description
44 kDa
TAL-1, znany również jako SCL (białaczka komórek macierzystych), jest fosfoproteiną serynową i czynnikiem transkrypcyjnym typu basic-helix-loop-helix. TAL-1 bierze udział w genezie nowotworów układu krwiotwórczego i jest pozytywnym regulatorem różnicowania erytroidalnego. Nielosowa, specyficzna dla miejsca translokacja chromosomalna TAL-1 jest powszechnie związana z transformacją onkogenną w wielu ostrych białaczkach limfoblastycznych z komórek T. TAL-1 wiąże się z domeną LIM zawierającą białko Rhombotin 2 (RBTN2), gdzie tworzy kompleks z GATA1 lub GATA 2, który jest niezbędny do erytropoezy.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Rekombinowany GST-TAL1 (K Pulford, et al., 1995, Blood, 85: 675 - 684)
Application
Analiza Western Blot: 2 μg/ml tej partii wykryło silne 44 kDa PP42-TAL1 w lizacie komórek Jurkat, a także bardzo słabe PP24-TAL. Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-TAL-1, klon BTL73 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, IHC w celu wykrycia TAL-1 znanego również jako SCL, ostra białaczka limfocytowa T-komórkowa 1, TCL5, TAL-1, białko komórek macierzystych.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało wykrywa dwa dominujące produkty białkowe genu SCL/TAL1 w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek T (T-ALL): pełną długość PP42-TAL1 (42/44 kDa) i skróconą formę PP24-TAL1 (24/26 kDa).
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1k w buforze zawierającym PBS i 0,05% azydku sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na wydajność produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat
Routinely evaluated by western blot on Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-765AV100970WH0006887M1
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
BTL73, monoclonal
clone
9-12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1G6, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
dog, bovine, mouse, horse, guinea pig, human, rat
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mina Noura et al.
Oncogene, 43(6), 447-456 (2023-12-16)
TAL1 is one of the most frequently dysregulated genes in T-ALL and is overexpressed in about 50% of T-ALL cases. One of the molecular mechanisms of TAL1 overexpression is abnormal mutations in the upstream region of the TAL1 promoter that
Riadh Lobbardi et al.
Cancer discovery, 7(11), 1336-1353 (2017-10-05)
T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) is an aggressive malignancy of thymocytes. Using a transgenic screen in zebrafish, thymocyte selection-associated high mobility group box protein (TOX) was uncovered as a collaborating oncogenic driver that accelerated T-ALL onset by expanding the initiating
A 3-bp deletion in the HBS1L-MYB intergenic region on chromosome 6q23 is associated with HbF expression.
Farrell, JJ; Sherva, RM; Chen, ZY; Luo, HY; Chu, BF; Ha, SY; Li, CK; Lee, AC; Li, RC; Li et al.
Blood null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-12304053252334764