Przejdź do
04-078
Przeciwciało monoklonalne królicze przeciwko receptorowi fosfo-androgenowemu (Ser81)
culture supernatant, Upstate®
Synonim(y):
Anti-AIS, Anty-AR8, Anty-DHTR, Anty-HUMARA, Anty-HYSP1, Anty-KD, Anty-NR3C4, Anty-SBMA, Anty-SMAX1, Anty-TFM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
11
1760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer81)
Gene Information
human ... AR(367)
General description
99 kDa
Immunogen
Syntetyczny fosfo-peptyd otaczający Ser81 ludzkiego receptora androgenowego.
Application
Przeciwciało anty-fosfo-Androgen Receptor (Ser81) wykrywa poziom fosfo-Androgen Receptor (Ser81) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Receptor androgenowy, gdy jest fosforylowany na Ser81.
Physical form
100 μl supernatantu hodowli komórkowej z 0,1% azydkiem sodu
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-1375SAB550000704-953
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
species reactivity
human, zebrafish, mouse, canine
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... SMAD2(4087)
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
SP242, monoclonal
clone
A5S, monoclonal
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-07804053252329401