Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1960,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
A5S, monoclonal
species reactivity
human, zebrafish, mouse, canine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer465/pSer467)
Gene Information
human ... SMAD2(4087)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Lizat komórek HL60, komórki HepG2 traktowane TGFa lub komórki HepG2 traktowane TGFβ
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form culture supernatant | antibody form unpurified | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human, zebrafish, mouse, canine | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity rat, human, mouse |
| clone A5S, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 4F4, monoclonal |
| Gene Information human ... SMAD2(4087) | Gene Information human ... SMAD2(4087) | Gene Information human ... SMAD2(4087) | Gene Information human ... SMAD6(4091) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-953 | 04053252622533 |