Przejdź do
07-1375
Przeciwciało przeciwko receptorowi fosforo-androgenowemu (Ser81)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-AIS, Anty-AR8, Anty-DHTR, Anty-HUMARA, Anty-HYSP1, Anty-KD, Anty-NR3C4, Anty-SBMA, Anty-SMAX1, Anty-TFM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
20
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
dog (expected based only 1 amino acid difference), horse (expected based only 1 amino acid difference), primate (expected based only 1 amino acid difference), bovine (expected based only 1 amino acid difference)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer81)
Gene Information
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
General description
110 kDa
Receptor androgenowy sprzężony z chromosomem X (receptor dihydrotestosteronu; członek 4 podrodziny receptorów jądrowych 3 grupy C) jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych zależnych od ligandu NR3, charakteryzujących się domeną wiążącą ligand na C-końcu, centralną domeną wiążącą DNA i N-końcowymi domenami aktywującymi transkrypcję. Receptory androgenowe są aktywowane przez hormony steroidowe, takie jak testosteron i dihydrotestosteron. Aktywowane receptory androgenowe przemieszczają się z cytoplazmy do jądra, gdzie tworzą homodimery wiążące DNA. Receptor androgenowy wiąże się z wieloma białkami adaptorowymi i funkcjonuje jako kompleks, który może indukować lub hamować transkrypcję w zależności od tego, czy związane z nim białka są koaktywatorami czy ko-represorami, które wpływają na transkrypcję prawdopodobnie poprzez modyfikację chromatyny; ko-aktywatory są zaangażowane w acetylację histonów i aktywację transkrypcji, podczas gdy ko-represory są zaangażowane w deacetylację histonów i represję transkrypcji. Receptor androgenowy jest ważny dla określenia płci i cech męskich. Wadliwe receptory androgenowe mogą odgrywać rolę w zespole Reifensteina, chorobie Kennedy'ego, a także raku prostaty.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom obejmującym i otaczającym Ser81 ludzkiego receptora androgenowego.
Application
Anti-phospho-Androgen Receptor (Ser81) Antibody jest przeciwciałem przeciwko fosfo-Androgen Receptor (Ser81) do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Epigenetyka i funkcja jądrowa
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
Wykrywa receptor androgenowy (AR) tylko wtedy, gdy jest fosforylowany na Ser81.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty LNCap poddane działaniu R1881 (metylotrienolonu)
Routinely evaluated by western blot on R1881 (methyltrienolone) treated LNCap lysates
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-078SAB550000717-10489
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
species reactivity
rat, amphibian, bovine, human, mouse, chicken
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
SP242, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Willder et al.
British journal of cancer, 108(1), 139-148 (2013-01-17)
Prostate cancer cell growth is dependent upon androgen receptor (AR) activation, which is regulated by specific kinases. The aim of the current study is to establish if AR phosphorylation by Cdk1 or ERK1/2 is of prognostic significance. Scansite 2.0 was
Nooshin Mirkheshti et al.
Oncotarget, 7(38), 62240-62254 (2016-08-25)
Androgen receptor (AR) and PI3K/AKT/mTORC1 are major survival signals that drive prostate cancer to a lethal disease. Reciprocal activation of these oncogenic pathways from negative cross talks contributes to low/limited success of pathway-selective inhibitors in curbing prostate cancer progression. We
Milly J McAllister et al.
Prostate cancer and prostatic diseases, 23(4), 596-606 (2020-05-03)
Despite increases in diagnostics and effective treatments, over 300,000 men die from prostate cancer highlighting the need for specific and differentiating biomarkers. AR phosphorylation associates with castrate-resistance, with pARser213 promoting transcriptional activity. We hypothesise that combined pARser81 and pARser213 reduces
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-137504053252677007