Przejdź do
03-249
Przeciwciało RIPAb+ Ago1
clone 4G7-E12, from mouse
Synonim(y):
hAgo1, Argonaute1, eIF-2C 1, eIF2C 1, Q99, GERP95, DKFZp686M13167
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 assays
Przewidywany termin wysyłki02 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
2540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 kwietnia 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2132
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
clone
4G7-E12, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
technique(s)
RIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03-25003-24803-206
technique(s)
RIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
RIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
NP_036331
NCBI accession no.
NP_079128
NCBI accession no.
NP_001158095
NCBI accession no.
NP_004492.2
isotype
IgG2aκ
isotype
IgG2aκ
isotype
IgG1κ
isotype
IgG2bκ
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
clone
4G7-E12, monoclonal
clone
4B1-F6, monoclonal
clone
2A8, monoclonal
clone
3G6, monoclonal
UniProt accession no.
Q9UL18
UniProt accession no.
Q9H9G7
UniProt accession no.
Q9UKV8
UniProt accession no.
Q00839
General description
Przeciwciała RIPAb+ są oceniane przy użyciu testu immunoprecypitacji białek wiążących RNA (RIP). Każdy zestaw przeciwciał RIPAb+ zawiera ujemne przeciwciało kontrolne w celu zapewnienia swoistości reakcji RIP i jest weryfikowany pod kątem koimmunoprecypitacji RNA związanego specyficznie z immunoprecypitowanym białkiem wiążącym RNA będącym przedmiotem zainteresowania. W stosownych przypadkach zestaw RIPAb+ zawiera również startery kontrolne do ilościowego RT-PCR (startery RIP) w celu biologicznej walidacji wyników IP poprzez udaną ko-precypitację określonych docelowych RNA, takich jak informacyjny RNA. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów RIP podczas stosowania przeciwciała w ich kontekście eksperymentalnym. Jeśli nie dostarczono testu specyficznego dla celu, zestaw RIPAb+ jest walidowany przy użyciu zautomatyzowanego testu opartego na mikroprzepływach poprzez wzbogacenie wykrywalnego RNA w stosunku do kontrolnej immunoprecypitacji.
Ago1 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2C 1) jest członkiem rodziny argonautów. Zawiera domenę PAZ i PIWI i jest wymagany do zatrzymania G1 i kojarzenia w odpowiedzi na głód azotowy. Może również przyczyniać się do kontroli cyklu komórkowego poprzez regulację cytokinezy. Ago1 jest również potrzebny do produkcji dojrzałego miRNA, który wpływa na rozszczepianie RNA kierowane przez miRNA, a zatem jest ważny dla tworzenia heterochromatyny i dokładnej segregacji chromosomów.
~97 kDa
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu Ago1
Application
Immunoprecypitacja białka wiążącego RNA (mikroRNA):
Reprezentatywne dane partii.
Lizat RIP przygotowany z komórek 293 (2 X 107 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji przy użyciu 5 µg normalnej mysiej IgG (nr kat. CS200621) lub przeciwciała Anti-Ago1 (nr kat. CS207365) i zestawu do immunoprecypitacji białka wiążącego RNA Magna RIP (nr kat. 17-700).
Pomyślna immunoprecypitacja mikroRNA związanego z Ago 1 została zweryfikowana za pomocą testu TaqMan microRNA, hsa-miR-15a. (Rysunek 2). Szczegóły eksperymentu można znaleźć w protokole Magna RIP (nr kat. 17-700) lub EZ-Magna RIP (nr kat. 17-701).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Lizat komórek HeLa sondowano anty-Ago 1, klon 4G7-E12 (0,1 µg/ml). Białka uwidoczniono przy użyciu przeciwciała wtórnego Goat Anti-Mouse IgG sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje Ago 1 (~97 kDa).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Białko wiążące RNA (RBP)
Zestaw RIPAb+ Ago1 -RIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Biochem/physiol Actions
Niezależne laboratorium wykazało, że przeciwciało to nie reaguje krzyżowo z Ago2, Ago3 lub Ago4 (Azuma-Mukai A et al. (2008) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105: 7964-7969).
Packaging
10 testów w zestawie. Zalecane użycie: ~5 µg przeciwciała na RIP (w zależności od kontekstu biologicznego).
Physical form
Anty-Ago1 (mysi monoklonalny). Jedna fiolka zawierająca 50 µg oczyszczonego białka G monoklonalnego w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Stężenie: 0,7 mg/ml
Normalne mysie IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 µg oczyszczonej mysiej IgG w 125 µl buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
RIP Primer IGF2. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego mRNA IGF2. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GCG GCT TCT ACT TCA GCA G
REV: CAG GTG TCA TAT TGG AAG AAC
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Zawiera normalną mysią IgG i startery specyficzne dla ludzkiego IGF2 mRNA.
RNA Binding Protein Immunoprecipitation:
Representative lot data
RIP Lysate prepared from 293 cells (2 X 10E7 cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using 5 µg of either a normal mouse IgG, or 5 µg Anti-Ago1 antibody and the Magna RIP® RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700).
Successful immunoprecipitation of Argonaute 1-associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers IGF2, (Figure 1).
Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingwei Cao et al.
Cancer cell international, 20, 327-327 (2020-07-24)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) has been extensively reported play important roles in regulating the development and progression of cancers, including Glioblastoma (GBM). LINC01426 is a novel lncRNA that has been identified as an oncogenic gene in GBM. Herein, we attempted
Teresa Bellissimo et al.
Cell death & disease, 10(1), 17-17 (2019-01-10)
To perform their regulatory functions, microRNAs (miRNAs) must assemble with any of the four mammalian Argonaute (Ago) family of proteins, Ago1-4, into an effector complex known as the RNA-induced silencing complex (RISC). While the mature miRNA guides the RISC complex
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03-24904053252439414