Merck
03-248
RIPAb+ pan Ago - przeciwciało i zestaw primerów zweryfikowane pod kątem RIP
clone 2A8, from mouse
Synonim(y):
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2C, 2, Białko argonaute-2, Ago2, Krajalnica białek, Argonaute2, Białko domeny PAZ Piwi, Ago4, Argonaute4, Białko argonaute-4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
2A8, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
technique(s)
RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Przeciwciała RIPAb+ są oceniane przy użyciu testu immunoprecypitacji białka wiążącego RNA (RIP). Każdy zestaw przeciwciał RIPAb+ zawiera ujemne przeciwciało kontrolne w celu zapewnienia swoistości reakcji RIP i jest weryfikowany pod kątem koimmunoprecypitacji RNA związanego specyficznie z immunoprecypitowanym białkiem wiążącym RNA będącym przedmiotem zainteresowania. W stosownych przypadkach zestaw RIPAb+ zawiera również startery kontrolne do ilościowego RT-PCR (startery RIP) w celu biologicznego potwierdzenia wyników IP poprzez udaną ko-precypitację określonych docelowych RNA, takich jak informacyjny RNA. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów RIP podczas stosowania przeciwciała w ich kontekście eksperymentalnym. Jeśli nie dostarczono testu specyficznego dla celu, zestaw RIPAb+ jest walidowany przy użyciu zautomatyzowanego testu opartego na mikroprzepływach poprzez wzbogacenie wykrywalnego RNA w stosunku do kontrolnej immunoprecypitacji.
Białka argonautowe (Ago) to rodzina białek o masie około 95 kDa, które wiążą się bezpośrednio z dojrzałymi miRNA. U ssaków występują cztery białka Ago (Ago1-4). Ta rodzina białek jest centralnym składnikiem większości miRNP ssaków, który pośredniczy w ważnych funkcjach w szlakach regulacyjnych kierowanych przez małe RNA.
~ 95 i 70 kDa. To przeciwciało rozpoznaje Ago1, Ago2, Ago3 i Ago4.
Należy zauważyć, że to przeciwciało reaguje krzyżowo z radiksyną (~70 kDa). (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787-1792.)
Immunogen
Znakowane histydyną rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu Ago.
Application
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Lizat komórek HeLa sondowano przeciwciałem Anti-pan Ago, klon 2A8 (0,5 μg/ml). Białka wizualizowano przy użyciu przeciwciała wtórnego Goat Anti-Mouse IgG sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałki wskazują Ago (~ 95 kDa) i Radixin (~ 70 kDa) (Rysunek 2).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w IP. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787-1792.)
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w IC. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787-
1792.)
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w IH. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787-
1792.)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Metabolizm i wiązanie białek RNA
Zestaw RIPAb+ pan Ago -RIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Ago1, Ago2, Ago3 i Ago4. Należy zauważyć, że to przeciwciało reaguje krzyżowo z radixin (~ 70 kDa). (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787-1792.)
Packaging
10 testów w zestawie. Zalecane użycie: ~5 μg przeciwciała na RIP (w zależności od kontekstu biologicznego).
Physical form
Anti-pan Ago (Mouse Monoclonal) Jedna fiolka zawierająca 50 μg oczyszczonej mysiej IgG1κ w 0,1 M Tris-Glicynie (pH 7,4) i 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu przed dodaniem glicerolu do 30%. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normalne mysie IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 µg oczyszczonej mysiej IgG w 125 µl buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
RIP Primer IGF2. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego mRNA IGF2. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GCG GCT TCT ACT TCA GCA G
REV: CAG GTG TCA TAT TGG AAG AAC
Białko G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Obejmuje kontrolę ujemną normalnego mysiego przeciwciała IgG i startery kontrolne specyficzne dla cDNA ludzkiego IGF2 mRNA.
RNA Binding Protein Immunoprecipitation:
Representative lot data.
RIP Lysate prepared from 293 cells (2 X 10E7 cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using 5 µg of either a normal mouse IgG or 5 µg of Anti-pan Ago antibodyand the Magna RIP® RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700).
Successful immunoprecipitation of Argonaute proteins-associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers IGF2, (Figure 1).
Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
A high throughput experimental approach to identify miRNA targets in human cells.
Tan, Lu Ping, et al.
Nucleic Acids Research, 37, e137-e137 (2009)
Qiang Guan et al.
Experimental and therapeutic medicine, 22(1), 755-755 (2021-05-27)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third leading cause of cancer-related death worldwide with a low 5-year survival rate. Long non-coding RNA (lncRNA) double homeobox A pseudogene 8 (DUXAP8) is an oncogene and a potential biomarker in various tumors, such as
Nannan Zhang et al.
Current protocols in immunology, 126(1), e78-e78 (2019-09-05)
MicroRNAs (miRNAs) are short (19- to 25-nucleotide) noncoding RNA molecules that target mRNAs to repress gene expression and that play important roles in regulating many fundamental biological functions including cell differentiation, development, growth, and metabolism. They are well conserved in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03-24804053252756535