Przejdź do
03-108
RIPAb+ Fragile X Mental Retardation Protein - RIP Validated Antibody i zestaw primerów
from mouse
Synonim(y):
Białko 1 upośledzenia umysłowego typu X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 assays
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1081
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
clone
monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
71 kDa
Przeciwciała RIPAb+ są oceniane przy użyciu testu immunoprecypitacji białka wiążącego RNA (RIP). Każdy zestaw przeciwciał RIPAb+ zawiera ujemne przeciwciało kontrolne w celu zapewnienia swoistości reakcji RIP i jest weryfikowany pod kątem koimmunoprecypitacji RNA związanego specyficznie z immunoprecypitowanym białkiem wiążącym RNA będącym przedmiotem zainteresowania. W stosownych przypadkach zestaw RIPAb+ zawiera również startery kontrolne do ilościowego RT-PCR (startery RIP) w celu biologicznego potwierdzenia wyników IP poprzez udaną ko-precypitację określonych docelowych RNA, takich jak informacyjny RNA. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów RIP podczas stosowania przeciwciała w ich kontekście eksperymentalnym. Jeśli nie dostarczono testu specyficznego dla celu, zestaw RIPAb+ jest walidowany przy użyciu zautomatyzowanego testu opartego na mikroprzepływach poprzez wzbogacenie wykrywalnego RNA w stosunku do kontrolnej immunoprecypitacji.
Immunogen
Białko fuzyjne z FMRP o pełnej długości (ludzkie).
Application
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Lizat rdzenia kręgowego myszy E17 (Lane 1), lizat mózgu myszy E16 (Lane 2) i lizat NIH/3T3 (Lane 3) rozdzielono metodą elektroforezy, przeniesiono na membranę PVDF i wysondowano za pomocą anty-Fragile X Mental Retardation Protein (rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii).
Białka uwidoczniono przy użyciu koziego przeciwciała anty-mysiego sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje białko upośledzenia umysłowego Fragile X (~71 kDa) (patrz rysunki).
Immunohistochemia: Skrawki mrożone i parafinowe. Zastosowano rozcieńczenie 1:500-1:5,000 z poprzedniej partii.
ELISA: W teście ELISA zastosowano rozcieńczenie 1:500-1:5,000 poprzedniej partii.
Wykrywanie FMRP na rozmazach krwi: Użyto rozcieńczenia 1:500-1:5,000 z poprzedniej partii.
Immunocytochemia: Na transfekowanych komórkach zastosowano rozcieńczenie 1:500-1:5,000 z poprzedniej partii. Utrwalanie światłem (2% PFA, permeabilizacja 0,1% tritonem tylko w bloku) (patrz rysunki).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Neuronauka
Podkategoria badawcza
Białko wiążące RNA (RBP)
Metabolizm i białka wiążące RNA
Choroby neurodegeneracyjne
Zestaw RIPAb+ Fragile X Mental Retardation Protein -RIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Biochem/physiol Actions
FMRP. Reakcja krzyżowa z białkiem FXR może być wykryta w przypadkach wysokiej ekspresji u myszy.
Packaging
10 testów w zestawie. Zalecane użycie: ~5 μL przeciwciała na RIP (w zależności od kontekstu biologicznego).
Physical form
Anti-Fragile X Mental Retardation Protein (Mouse Monoclonal IgG1κ). Jedna fiolka zawierająca 50 μl płynu, nie zawiera konserwantów. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normalna mysia IgG.
Jedna fiolka zawierająca 125 μg oczyszczonej mysiej IgG w 125 µL buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery RIP, Iqsec1.
Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla mysiego Iqsec1.
Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GCG TCT AGG ACC TTG TGA GC
REV: GAA GGC TGA CCT CCA TGT TG
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Zawiera mysie przeciwciało IgG kontroli ujemnej i startery kontrolne specyficzne dla mysiego Iqsec1.
RNA Binding Protein Immunoprecipitation:
RIP Lysate prepared from NIH/3T3 cells (2 x 107 cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using 5 µL of either a normal mouse IgG or 5 µL of Anti-Fragile X Mental Retardation Protein antibody and the Magna RIP® RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700).
Successful immunoprecipitation of Fragile X Mental Retardation Protein-associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers Iqsec1 (Please see figures).
Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Legal Information
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03-17603-10203-198
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, RIP: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
canine, mouse, human
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
UniProt accession no.
Q06787
UniProt accession no.
P51114
UniProt accession no.
Q15717
UniProt accession no.
O00425
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03-10804053252679193