Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 assays | Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
technique(s)
RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... ELAVL1(1994)
General description
Zestaw RIPAb+ HuR zawiera przeciwciało HuR, ujemne przeciwciało kontrolne (oczyszczone królicze IgG) oraz pozytywne startery qPCR, które amplifikują fragment 100 bp ludzkiej beta-aktyny (ACTB) cDNA. Przeciwciała HuR i przeciwciała kontroli ujemnej są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na RIP" i mogą być stosowane do funkcjonalnej walidacji RNA związanego z HuR.
Immunogen
Application
Lizat RIP z komórek MCF7 (2 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji przy użyciu 0,5 μg normalnej króliczej IgG lub przeciwciała anty-HuR. Wytrącone białka rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na nitrocelulozę i sondowano anty-HuR (1,0 μg/ml).
Białka wizualizowano przy użyciu zestawu One-Step IP-Western (GenScript nr kat. L00231) (patrz rysunki).
Analiza Western Blot:
Lizat 3T3/A31 rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na membrany PVDF i sondowano za pomocą HuR, hu (rozcieńczenie 1:500). Białka były wizualizowane przy użyciu anty-Rabbit Osła sprzężonego z HRP i wizualizowane przy użyciu systemu detekcji chemiluminescencji. (Patrz rysunki).
Analiza immunoprecypitacji:
10 ug tego przeciwciała immunoprecypitowało HuR z 500 ug lizatu 3T3/A31 RIPA (patrz rysunki).
Analiza immunocytochemiczna:
Konfokalna analiza IF komórek HeLa, NIH/3T3 z użyciem anty-HuR (czerwony). Filamenty aktyny zostały oznaczone za pomocą AlexaFluor 488 - Phalloidin (zielony). Jądro jest wybarwione DAPI (niebieski) (patrz rysunki).
Physical form
Normalna królicza IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 μg oczyszczonej króliczej IgG w 125 μL buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery RIP, ACTB. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego startera specyficznego dla ludzkiej beta-aktyny (ACTB). Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: TTG TTA CAG GAA GTC CCT TGC C
REV: ATG CTA TCA CCT CCC CTG TGT G
Analysis Note
Zawierała królicze przeciwciało IgG kontroli ujemnej i startery kontrolne specyficzne dla ludzkiej aktyny beta (ATCB).
RIP Lysate prepared from HeLa cells (2 x 107 cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using 5 µg of either a normal Rabbit IgG or Anti-HuR antibody and the Magna RIP Kit (Cat. # 17-700).
Successful immunoprecipitation of HuR-associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers, ACTB (Please see figures).
Please refer to the Magna RIP® (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable (RNA binding protein), western blot: suitable | technique(s) RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable (RNA binding protein), western blot: suitable |
| clone polyclonal | clone monoclonal | clone monoclonal | clone monoclonal |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, rabbit, human, Xenopus | species reactivity human | species reactivity bovine, human, rabbit, mouse, pig |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. | NCBI accession no. - |
| manufacturer/tradename RIPAb+, Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename RIPAb+, Upstate® | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Powiązane treści
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03-102 | 04053252583209 |